Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00654730_s1
          See other OLFR1336 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1336
          Gene Name:
          olfactory receptor 1336
          Gene Aliases:
          MOR103-7
          Chromosome Location:
          Chr.7: 6460511 - 6461455 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00654730_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1336
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146915.1 NP_667126.1 1 896 91
          GenBank mRNA BC104285.1 - 1 895 91
          BC104286.1 - 1 896 40042538 91

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1336

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2074668 BC104286.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2074668 NM_146915.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2074668 BC104285.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2074668 BC104286.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2074668 NM_146915.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2074668 BC104285.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P471608 BC104286.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P471608 NM_146915.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P471608 BC104285.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24955559 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24955549 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24955554 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24955566 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24955568 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24955546 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24955567 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24955553 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24955574 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24955562 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24955551 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24955578 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24955548 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24955563 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24955575 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24955545 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24955555 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24955542 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24955569 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24955577 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24955547 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24955572 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24955560 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24955543 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P471608 BC104286.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P471608 NM_146915.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P471608 BC104285.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P129547 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P118127 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06529954 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06529952 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06211916 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06227579 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24955547 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24955546 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24955542 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24955552 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24955549 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24955607 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24955543 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24955575 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24955574 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24955562 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24955604 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24955612 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24955610 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24955544 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24955554 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24955538 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24955529 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24955528 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24955603 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24955559 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24955555 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24955617 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24955560 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24955611 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24955618 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24955608 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24955532 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24955614 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24955534 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24955564 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24955605 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24955569 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24955526 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06613494 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06418650 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24955552 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06211917 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24955542 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06418649 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06418705 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06418707 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06006313 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06227582 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24955554 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06227585 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24955564 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06613501 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24955566 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05932245 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24955563 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24955578 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24955570 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06402682 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06418702 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06070312 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24955574 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06418706 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24955575 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24955559 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24955568 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06430307 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24955540 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10549870 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10549869 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700000897.mm.1 NM_146915.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700000897.mm.1 NM_146915.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700000897.mm.1 TC0700000081.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 835410 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2100577 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2100577 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002100577 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2609242 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2609242 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl9730.1.1_330-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2100577 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl9730.1.1_330-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2100577 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2609242 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2609242 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-dd86746ff-77ss8:80/100.66.75.30:80.
          git-commit: 04e44c58f20fafe66519586ffe6db5d8a90e52ce
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.53.1-Offline