Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00654901_s1
          See other OLFR61 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr61
          Gene Name:
          olfactory receptor 61
          Gene Aliases:
          IH7, MOR253-1
          Chromosome Location:
          Chr.7: 140637703 - 140638638 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00654901_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr61
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146964.1 NP_667175.1 1 56 75
          GenBank mRNA BC119308.1 - 1 152 8734057 75
          BC119334.1 - 1 152 8734083 75

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr61

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2053888 NM_146964.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2053888 BC119308.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2053888 BC119334.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P122403 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2053888 NM_146964.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2053888 BC119308.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2053888 BC119334.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P411335 NM_146964.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P411335 AF102540.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P411335 BC119308.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P411335 BC119334.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584301 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584311 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584300 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584318 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584308 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584303 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584307 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584321 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584320 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584310 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584322 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584305 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584297 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25584298 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P122403 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P411335 NM_146964.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P411335 AF102540.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P411335 BC119308.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P411335 BC119334.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P109828 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P106790 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P134200 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P122403 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06166669 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06166696 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06166678 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06166685 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06166676 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06166691 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584293 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584300 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584307 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584305 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584301 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584303 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584298 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584279 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584281 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584333 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584287 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584326 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584322 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584289 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584308 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584285 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584280 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584297 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584277 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584283 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584320 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584291 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25584325 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584301 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05969600 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584307 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584283 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584293 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584311 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584297 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584321 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06166692 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584322 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584285 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584289 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584287 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584318 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584305 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584298 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584308 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584291 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584310 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584279 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584303 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06497988 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25584295 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10558662 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10558663 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10558661 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700017684.mm.1 TC0700002017.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700017685.mm.1 TC0700002017.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700017685.mm.1 NM_146964.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700017685.mm.1 NM_146964.1 Refseq
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 453461 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6510463 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2596379 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2596379 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline