Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00654925_s1
          See other OLFR1247 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1247
          Gene Name:
          olfactory receptor 1247
          Gene Aliases:
          MOR231-6
          Chromosome Location:
          Chr.2: 89608750 - 89614124 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00654925_s1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Olfr1247
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146966.2 NP_667177.2 1 604 147
          GenBank mRNA BC125540.1 - 1 598 40130055 147
          BC132105.1 - 1 598 40130382 147

          Back To Top

          추가 정보


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1247

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2115762 NM_146966.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2115762 BC125540.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2115762 BC132105.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P105324 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2115762 NM_146966.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2115762 BC125540.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2115762 BC132105.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P283323 NM_146966.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P283323 BC125540.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P283323 BC132105.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P105324 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P283323 NM_146966.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P283323 BC125540.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P283323 BC132105.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P115347 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P105324 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414309 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414279 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414308 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414292 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414291 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414296 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414272 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414284 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414286 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414287 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414258 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414303 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414281 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414294 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414318 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414305 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414290 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414289 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414262 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414311 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414288 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414280 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414275 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414266 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414267 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414260 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414314 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414297 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414299 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414263 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414270 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414272 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414279 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414292 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414290 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414314 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414305 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414291 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414289 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414260 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414267 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414319 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01764145 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414280 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414286 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414288 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414311 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414266 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414297 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414303 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414318 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01953709 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414281 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414296 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414285 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414316 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414275 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414287 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414256 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414268 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414307 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414262 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414309 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414277 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414265 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414258 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414284 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02226836 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414294 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414299 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414278 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10484835 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10484836 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10484834 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200034077.mm.1 NM_146966.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200034077.mm.1 NM_146966.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200034077.mm.1 TC0200004065.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 672035 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1050594 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001050594 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2772592 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2772592 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl4272.1.1_320-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1050594 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl4272.1.1_320-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1050594 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2976477 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2976477 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2772592 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline