Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00655135_s1
          See other OLFR705 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr705
          Gene Name:
          olfactory receptor 705
          Gene Aliases:
          MOR283-2
          Chromosome Location:
          Chr.7: 106873293 - 106874243 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00655135_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr705
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_147032.2 NP_667243.2 1 857 131
          GenBank mRNA BC111577.1 - 1 856 131

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr705

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2186767 NM_147032.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2186767 BC111577.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2031026 NM_147032.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2031026 BC111577.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P153075 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2186767 NM_147032.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2186767 BC111577.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2031026 NM_147032.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2031026 BC111577.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P247976 NM_147032.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25396936 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25396941 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25396918 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25396943 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25396970 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25396973 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25396926 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25396923 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25396953 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25396955 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25396944 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25396945 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25396968 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25396935 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25396956 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25396939 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25396957 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25396921 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25396948 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25396933 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25396946 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25396958 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25396951 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25396925 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25396924 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25396972 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25396962 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25396920 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25396961 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25396967 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25396950 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25396928 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25396959 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25396916 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25396964 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P153075 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P247976 NM_147032.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P116939 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P153075 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06105141 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06105140 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06105152 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06105161 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06105148 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06105166 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06105159 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396948 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396946 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396991 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396923 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396967 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396884 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396920 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396958 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396957 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396985 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396990 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396939 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396962 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396880 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396924 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396904 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396993 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396918 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396951 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396972 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396978 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396911 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396887 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396956 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396928 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396890 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396980 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396986 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396941 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396900 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396945 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396916 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396905 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396935 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396950 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396910 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396933 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396889 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396964 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396977 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396908 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396921 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396926 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396982 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396906 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396959 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396936 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396885 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25396953 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396953 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396956 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396915 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396916 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396990 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396962 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396961 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06432338 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396957 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396970 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396993 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396941 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396936 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396939 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396923 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396931 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396945 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396946 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396969 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396974 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396977 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06320508 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396943 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396989 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396982 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396967 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396926 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396924 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06105148 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396921 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396964 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396951 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06238363 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396980 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396986 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396920 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396933 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05935967 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396973 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06069921 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396984 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396972 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396975 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396985 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396948 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396991 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396918 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396928 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396955 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396925 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396935 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396978 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25396950 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10566608 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10566607 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700033455.mm.1 NM_147032.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700033455.mm.1 NM_147032.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700033455.mm.1 TC0700004022.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 606098 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6940348 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006940348 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1221409 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1221409 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl8845.1.1_170-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6940348 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl8845.1.1_170-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6940348 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1221409 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1221409 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0