Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00655437_m1
          See other SLC16A13 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc16a13
          Gene Name:
          solute carrier family 16 (monocarboxylic acid transporters), member 13
          Gene Aliases:
          1700007D07Rik
          Chromosome Location:
          Chr.11: 70216789 - 70222794 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00655437_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slc16a13
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_172371.3 NP_758959.1 3 - 4 1401 98
          GenBank mRNA AK005699.1 - 2 - 3 827 98
          AK028143.1 - 3 - 4 1386 98
          AK028759.1 - 3 - 4 1402 98
          BC039949.1 - 3 - 4 1189 4167719 98

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Transporter 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slc16a13

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transport
          monocarboxylic acid transport
          ion transmembrane transport
          transmembrane transport
          anion transmembrane transport
          organic acid transmembrane transport
          molecular_function
          monocarboxylic acid transmembrane transporter activity
          symporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27899518 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27899519 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1960828 BC039949.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1960828 AK028143.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1960828 NM_172371.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1960828 AK005699.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1960826 BC039949.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1960826 AK028759.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1960826 NM_172371.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1960826 AK005699.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 886966 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 822530 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 15378 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1960828 BC039949.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1960828 AK028143.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1960828 NM_172371.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1960828 AK005699.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1960826 BC039949.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1960826 AK028759.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1960826 NM_172371.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1960826 AK005699.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27899526 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27899511 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27899522 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27899532 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27899505 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27899515 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27899521 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27899510 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27899537 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27899524 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27899527 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27899529 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27899503 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27899518 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27899491 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27899506 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27899519 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27899530 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27899513 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27899516 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27899507 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27899509 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27899539 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27899534 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27899535 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P373428 BC039949.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P373428 AK028143.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P373428 AK028759.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P373428 NM_172371.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P373428 AK005699.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P110536 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P125064 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09387972 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09387971 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09313264 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09313259 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09313253 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27899518 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27899519 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899455 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899509 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899467 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899532 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899533 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899457 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899507 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899526 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899564 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899524 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899500 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899466 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899584 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899489 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899581 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899494 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899469 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899483 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899576 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899522 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899515 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899585 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899596 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899475 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899505 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899463 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899496 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899527 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899535 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899558 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899487 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899473 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899571 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899580 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899497 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899582 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899484 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899480 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899521 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899559 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899477 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899472 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899534 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899471 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899470 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899578 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899462 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899593 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899537 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899518 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899503 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899450 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899594 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899458 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899479 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899575 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899468 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899506 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899502 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899573 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899529 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899602 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899561 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899568 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899570 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27899461 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899503 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899513 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09313248 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899512 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899530 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899505 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899537 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899496 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899506 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899527 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09313251 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899497 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899524 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899532 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899533 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899529 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899511 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09144819 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899491 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09387971 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899519 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899534 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899507 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899515 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899500 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899502 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899492 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09144824 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899539 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899535 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899518 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27899509 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10387794 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10387796 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10387793 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10387795 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10387792 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1453056_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10387791 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1453056_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1453056_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 69309_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 69309_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100028436.mm.1 NM_172371.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100028436.mm.1 NM_172371.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100028436.mm.1 TC1100003086.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100028435.mm.1 NM_172371.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100028435.mm.1 NM_172371.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100028435.mm.1 TC1100003086.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100028434.mm.1 NM_172371.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100028434.mm.1 NM_172371.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100028434.mm.1 TC1100003086.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1453056_at - -
          Mouse Expression Set 430 1453056_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 135434_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 135434_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1453056_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1453056_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 930772 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6760632 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006760632 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1212959 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1212959 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl40003.4.1_125-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6760632 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl40003.4.1_125-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6760632 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2797825 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1212959 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2797825 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline