Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00655719_s1
          See other HPS6 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Hps6
          Gene Name:
          Hermansky-Pudlak syndrome 6
          Gene Aliases:
          5330434M19Rik, BLOC2, ru
          Chromosome Location:
          Chr.19: 46003478 - 46006173 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00655719_s1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Hps6
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_176785.3 NP_789742.2 1 2579 69
          GenBank mRNA AF536239.1 - 1 2524 69
          AK030582.1 - 1 2550 69
          AK040849.1 - 1 2526 69
          AK159588.1 - 1 2545 69
          AK172058.1 - 2 2330 69
          AK213448.1 - 1 96 69
          BC034055.1 - 1 2525 3673655 69

          Back To Top

          추가 정보


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Hps6

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          organelle organization
          blood coagulation
          melanocyte differentiation
          pigmentation
          protein localization to membrane
          protein binding
          Rab GTPase binding
          GTP-dependent protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32141596 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32141577 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32141574 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32141572 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32141592 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32141595 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32141575 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32141597 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32141576 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32141590 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32141573 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32141593 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32141594 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P113274 BC034055.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P113274 AK159588.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P113274 AK172058.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P113274 AK213448.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P113274 AK030582.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P113274 BC034055.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P113274 AK159588.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P113274 AK172058.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P113274 AK213448.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P113274 AK030582.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 301212 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 288848 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P143854 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P113274 BC034055.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P113274 AK159588.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P113274 AK172058.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P113274 AK213448.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P113274 AK030582.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P113274 BC034055.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P113274 AK159588.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P113274 AK172058.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P113274 AK213448.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P113274 AK030582.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P113274 BC034055.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P113274 AK159588.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P113274 AK172058.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P113274 AK213448.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P113274 AK030582.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P113274 BC034055.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P113274 AK159588.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P113274 AK172058.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P113274 AK213448.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P113274 AK030582.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32141599 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32141604 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32141613 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32141588 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32141578 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32141612 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32141609 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32141576 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32141605 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32141602 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32141592 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32141583 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32141587 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32141595 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32141586 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32141607 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32141611 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32141596 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32141598 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32141574 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32141597 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32141606 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32141584 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32141580 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32141575 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32141593 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32141600 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32141590 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P143854 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P113274 BC034055.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P113274 AK159588.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P113274 AK172058.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P113274 AK213448.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P113274 AK030582.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P113274 BC034055.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P113274 AK159588.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P113274 AK172058.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P113274 AK213448.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P113274 AK030582.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P104627 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P143854 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14292416 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32141572 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32141592 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32141597 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32141590 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32141596 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32141576 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32141575 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32141574 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32141594 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32141595 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32141577 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32141573 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32141593 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32141571 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32141567 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32141626 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32141623 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32141632 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32141624 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32141627 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32141633 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32141587 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32141631 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32141588 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32141609 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32141586 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32141602 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32141598 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32141639 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32141574 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32141599 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32141564 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32141593 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32141560 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32141575 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32141568 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32141642 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32141600 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32141572 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32141618 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32141606 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32141596 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32141614 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32141583 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32141604 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32141576 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32141569 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32141612 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32141611 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32141592 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32141620 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14292425 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14255560 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14144236 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32141632 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32141614 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32141599 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14292429 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32141606 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14283487 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14257870 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32141645 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32141635 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14286973 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32141593 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32141592 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32141611 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14477288 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32141598 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32141609 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32141633 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32141612 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14292445 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32141584 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32141602 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32141585 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32141644 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32141642 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14292431 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14283488 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32141587 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32141624 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14283485 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14406609 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32141591 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32141596 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14366430 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32141616 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32141646 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10463516 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1435932_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10463515 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1435932_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1435932_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 20170_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 20170_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1435932_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1435932_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1435932_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1435932_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 753683 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4920551 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4920551 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004920551 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2763051 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2763051 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl020170.2_257-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4920551 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl020170.2_257-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4920551 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2763051 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2763051 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl020170.2_257-S - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline