Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00655851_gH
          See other DEFA-RS2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Defa-rs2
          Gene Name:
          defensin, alpha, related sequence 2
          Gene Aliases:
          CRS4C, CRS4C-1, CRS4C1d, CRS4C1e, CRS4C1f, CRS4C1g, CRS4C1h, CRS4C1i, CRS4C1j, Defcr-rs2, Defcr-rs3
          Chromosome Location:
          -
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00655851_gH
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Defa-rs2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_007847.1 NP_031873.1 216 76
          GenBank mRNA AJ564863.1 - 210 76
          AJ564864.1 - 210 76
          AJ564865.1 - 210 76
          AJ564867.1 - 210 76
          BC132646.1 - 192 40130923 76
          BC132648.1 - 192 40130925 76
          M33227.1 - 216 76
          S77668.1 - 210 76

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect transcript(s) from off target gene(s). Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Defa-rs2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          antimicrobial response protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          defense response
          defense response to bacterium
          membrane disruption in other organism

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2004208 S77668.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2004208 NM_007847.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2004208 M33227.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2018869 S77668.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2018869 NM_007847.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2018869 M33227.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2018869 S77668.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2018869 NM_007847.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2018869 M33227.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2004208 S77668.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2004208 NM_007847.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2004208 M33227.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P102081 S77668.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P102081 NM_007847.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P102081 M33227.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P307801 S77668.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P307801 NM_007847.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P307801 M33227.1 mouse_transcriptome
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10608688 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1420598_PM_x_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10608688 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420598_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420598_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1420598_PM_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1420598_x_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 94738_PM_s_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 94738_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420598_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420598_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1420598_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1420598_PM_x_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 554202 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 106550050 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3870332 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003870332 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1231270 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1231270 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1231872 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_6681168-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0013222.1_296-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3870332 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 106550050 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0013222.1_296-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3870332 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 106550050 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1231270 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1231872 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1231270 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline