Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00656886_g1
          See other MCPT1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mcpt1
          Gene Name:
          mast cell protease 1
          Gene Aliases:
          AV080368, Mcp-1
          Chromosome Location:
          Chr.14: 56017964 - 56020391 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00656886_g1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Mcpt1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_008570.1 NP_032596.1 4 - 5 630 140
          GenBank mRNA BC100700.1 - 4 - 5 621 40043851 140
          BC100701.1 - 4 - 5 621 40043850 140
          BC100702.1 - 4 - 5 621 40043849 140
          BC100703.1 - 4 - 5 621 40043848 140
          S44609.1 - 4 - 5 623 140

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1400000799.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Mcpt1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease serine protease protein modifying enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          protein processing
          cellular response to drug
          serine-type endopeptidase activity
          peptidase activity
          serine-type peptidase activity
          hydrolase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P169476 NM_008570.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P169476 BC100700.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P169476 BC100701.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P169476 BC100702.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P169476 BC100703.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P169476 NM_008570.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P169476 BC100700.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P169476 BC100701.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P169476 BC100702.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P169476 BC100703.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 30292 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P144430 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P169476 NM_008570.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P169476 BC100700.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P169476 BC100701.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P169476 BC100702.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P169476 BC100703.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P169476 NM_008570.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P169476 BC100700.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P169476 BC100701.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P169476 BC100702.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P169476 BC100703.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P169476 NM_008570.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P169476 BC100700.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P169476 BC100701.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P169476 BC100702.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P169476 BC100703.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P169476 NM_008570.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P169476 BC100700.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P169476 BC100701.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P169476 BC100702.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P169476 BC100703.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29621025 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29621005 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29621011 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29621017 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29621010 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29620999 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29621040 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29621014 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29621031 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29621007 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29621041 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29621033 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29621042 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29620998 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29621028 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29621036 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29621013 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29621016 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29621015 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29621002 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29621043 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29621012 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29621037 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29621039 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P144430 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P169476 NM_008570.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P169476 BC100700.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P169476 BC100701.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P169476 BC100702.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P169476 BC100703.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P169476 NM_008570.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P169476 BC100700.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P169476 BC100701.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P169476 BC100702.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P169476 BC100703.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P140560 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P144430 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11500088 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11299486 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11299515 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11299514 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29621013 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29621040 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29621015 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29621055 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29621028 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620998 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620984 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29621011 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29621108 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29621031 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29621042 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29621036 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29621033 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29621043 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29621002 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29621010 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29621041 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29621016 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29621039 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29621030 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29621046 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29621007 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29621001 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29620982 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29621005 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29621033 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29621036 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29621025 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29621012 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29621042 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620987 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11299495 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11299505 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29621028 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29621007 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29621037 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29621001 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620991 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11299483 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11299093 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11290691 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29621017 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11299089 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11290705 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11299517 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29621030 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29621043 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29621047 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29621016 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29621046 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29621031 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29621010 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11299501 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29621015 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29621022 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29621011 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11290694 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11299490 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29621035 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29621013 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11500085 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29621002 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29620982 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10415432 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10415437 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10415436 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10415426 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10415434 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10415435 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10415433 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1422352_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10415431 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422352_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422352_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 17224_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 17224_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400006503.mm.1 NM_008570.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400006503.mm.1 NM_008570.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400006503.mm.1 TC1400000799.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400006501.mm.1 NM_008570.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400006501.mm.1 NM_008570.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400006501.mm.1 TC1400000799.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400006500.mm.1 NM_008570.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400006500.mm.1 NM_008570.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400006500.mm.1 TC1400000799.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400006502.mm.1 NM_008570.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400006502.mm.1 NM_008570.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400006502.mm.1 TC1400000799.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400006505.mm.1 NM_008570.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400006505.mm.1 NM_008570.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400006505.mm.1 TC1400000799.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400006504.mm.1 NM_008570.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400006504.mm.1 NM_008570.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400006504.mm.1 TC1400000799.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1422352_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422352_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 94729_PM_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 94728_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 94728_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 94729_r_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422352_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422352_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422352_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422352_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 738078 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6860181 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006860181 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1258979 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1258979 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl2724.5.1_106-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6860181 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl2724.5.1_106-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6860181 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1258979 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1258979 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-8ltcg:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline