Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00657074_m1
          See other DEFB2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Defb2
          Gene Name:
          defensin beta 2
          Gene Aliases:
          BD-2
          Chromosome Location:
          Chr.8: 21839926 - 21843482 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00657074_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Defb2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_010030.1 NP_034160.1 1 - 2 96 82
          GenBank mRNA AJ011800.1 - 1 - 2 96 82
          BC109129.1 - 1 - 2 84 40038941 82
          BC109130.1 - 1 - 2 84 40038942 82

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0800000261.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Defb2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          antimicrobial response protein defense/immunity protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          defense response
          defense response to bacterium

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P401573 AJ011800.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P401573 NM_010030.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P401573 AJ011800.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P401573 NM_010030.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 571199 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 155303 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P170907 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P401573 AJ011800.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P401573 NM_010030.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P401573 AJ011800.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P401573 NM_010030.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25707896 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25707895 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25707915 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25707905 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25707908 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25707910 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P170907 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P401573 AJ011800.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P401573 NM_010030.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P401573 AJ011800.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P401573 NM_010030.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P122193 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P170907 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07339173 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25707969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25707940 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25707916 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25707879 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25707971 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25707893 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25707980 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25707885 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25707974 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25707918 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25707942 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25707933 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25707949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25707888 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25707950 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25707891 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25707953 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25707881 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25707945 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25707948 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25707976 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25707883 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25707930 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25707927 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25707972 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25707882 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25707957 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25707959 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25707932 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25707985 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25707912 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25707896 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25707961 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25707983 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25707933 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25707912 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25707938 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07020505 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25707905 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25707896 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25707940 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25707918 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25707949 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07414978 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07233358 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25707893 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25707927 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06999905 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25707894 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25707891 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06818342 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06999908 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06999913 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06999903 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06999919 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25707935 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25707910 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25707932 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25707920 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07339171 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25707923 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25707948 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10570750 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10570751 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1450554_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10570749 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450554_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450554_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 13215_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 13215_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001943.mm.1 NM_010030.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001943.mm.1 NM_010030.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001943.mm.1 TC0800000261.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001945.mm.1 NM_010030.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001945.mm.1 NM_010030.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001945.mm.1 TC0800000261.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001944.mm.1 NM_010030.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001944.mm.1 NM_010030.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001944.mm.1 TC0800000261.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1450554_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1450554_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 97782_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 97782_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450554_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450554_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450554_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450554_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 326636 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3440551 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003440551 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2692412 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2692412 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl34008.2.1_102-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3440551 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl34008.2.1_102-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3440551 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2692412 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2692412 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline