Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00657289_m1
          See other C1QL1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          C1ql1
          Gene Name:
          complement component 1, q subcomponent-like 1
          Gene Aliases:
          C1qrf, CRF, CTRP14, gliacolin
          Chromosome Location:
          Chr.11: 102939264 - 102946461 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00657289_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: C1ql1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_011795.2 NP_035925.2 1 - 2 601 146
          GenBank mRNA AF095155.1 - 1 - 2 601 146
          BC022724.1 - 1 - 2 188 146
          BC118980.2 - 1 - 2 601 40100122 146

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene C1ql1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28082431 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28082436 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28082430 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28082433 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28082435 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28082452 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28082429 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28082450 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1954186 NM_011795.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1954186 AF095155.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1954186 BC022724.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1954186 BC118980.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 219050 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 712217 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 531705 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 527051 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 124579 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P118996 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1954186 NM_011795.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1954186 AF095155.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1954186 BC022724.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1954186 BC118980.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P463878 NM_011795.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P463878 AF095155.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P463878 BC022724.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P463878 BC118980.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28082425 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28082458 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28082450 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28082428 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28082467 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28082469 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28082430 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28082444 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28082452 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28082442 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28082420 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28082454 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28082466 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28082448 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28082441 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28082418 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28082413 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28082455 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28082438 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28082465 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28082435 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28082419 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28082415 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28082440 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28082422 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28082470 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28082437 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28082416 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28082431 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28082460 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28082462 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28082424 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28082463 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28082427 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28082426 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28082439 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P118996 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P463878 NM_011795.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P463878 AF095155.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P463878 BC022724.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P463878 BC118980.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P122446 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P118996 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09534108 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09534105 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28082435 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28082433 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28082431 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28082450 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28082452 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28082436 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28082429 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28082430 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082418 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082479 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082377 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082358 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082448 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082462 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082346 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082433 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082430 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082431 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082405 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082493 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082491 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082365 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082438 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082473 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082343 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082372 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082475 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082469 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082424 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082452 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082467 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082465 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082420 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082455 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082376 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082482 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082428 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082361 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082411 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082439 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082340 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082454 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082489 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082352 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082444 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082477 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082425 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082460 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082337 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082450 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082440 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082398 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082402 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082422 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082367 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082488 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082497 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082442 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082427 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082386 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082426 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082487 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082406 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082416 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082331 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082383 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082354 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082368 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082404 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082339 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082403 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082435 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082332 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082480 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082363 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082384 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082342 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082413 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082356 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082391 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082441 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28082409 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082491 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09308775 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09413827 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082486 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09051255 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082376 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082420 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082410 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082356 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082401 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082349 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082479 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082424 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082352 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09534098 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09051259 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082498 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082454 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082354 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082371 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082411 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082387 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082374 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082469 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09200517 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09689064 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082484 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09191653 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082406 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09252539 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09534105 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082359 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09534104 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082365 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082391 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082395 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082426 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09121947 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082422 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082398 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082464 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082455 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082360 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082442 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082487 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082460 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082439 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082413 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082475 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09726417 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082368 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082448 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082470 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082482 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082383 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09191661 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082428 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09512069 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082358 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082497 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082363 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09718387 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082372 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082389 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09308765 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082458 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082493 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082404 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09252547 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082394 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09308762 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09647521 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082361 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082489 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082405 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082384 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28082440 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09512070 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10391829 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10391830 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1422777_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10391828 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422777_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422777_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 23829_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 23829_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422777_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422777_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101809_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101809_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422777_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422777_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422777_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422777_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 752774 - -
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 774615 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2030465 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2030465 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002030465 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1218507 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1218507 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl39492.2.1_11-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2030465 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl39492.2.1_11-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2030465 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2864659 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2864659 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-9kpsn:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0