Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00657347_m1
          See other AKR1C13 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Akr1c13
          Gene Name:
          aldo-keto reductase family 1, member C13
          Gene Aliases:
          mKIAA4014
          Chromosome Location:
          Chr.13: 4191184 - 4205604 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00657347_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Akr1c13
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_013778.2 NP_038806.2 3 - 4 404 110
          GenBank mRNA AB027125.1 - 3 - 4 370 110
          AB097219.1 - 3 - 4 370 110
          AK008949.1 - 3 - 4 405 110
          AK220165.1 - 3 - 4 397 110
          BC021937.1 - 3 - 4 403 5100366 110

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Akr1c13

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidoreductase reductase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          xenobiotic metabolic process
          oxidation-reduction process
          C-3 sterol dehydrogenase (C-4 sterol decarboxylase) activity
          aldo-keto reductase (NADP) activity
          isocitrate dehydrogenase activity
          mevaldate reductase activity
          gluconate dehydrogenase activity
          steroid dehydrogenase activity
          oxidoreductase activity
          epoxide dehydrogenase activity
          5-exo-hydroxycamphor dehydrogenase activity
          2-hydroxytetrahydrofuran dehydrogenase activity
          acetoin dehydrogenase activity
          phenylcoumaran benzylic ether reductase activity
          D-xylose:NADP reductase activity
          L-arabinose:NADP reductase activity
          D-arabinitol dehydrogenase, D-ribulose forming (NADP+) activity
          steroid dehydrogenase activity, acting on the CH-OH group of donors, NAD or NADP as acceptor
          steroid dehydrogenase activity, acting on the CH-CH group of donors
          (R)-(-)-1,2,3,4-tetrahydronaphthol dehydrogenase activity
          3-hydroxymenthone dehydrogenase activity
          very long-chain-3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase activity
          dihydrotestosterone 17-beta-dehydrogenase activity
          (R)-2-hydroxyisocaproate dehydrogenase activity
          L-arabinose 1-dehydrogenase (NADP+) activity
          L-xylulose reductase (NAD+) activity
          3-ketoglucose-reductase activity
          (R)-2-hydroxyglutarate dehydrogenase activity
          D-arabinitol dehydrogenase, D-xylulose forming (NADP+) activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P132249 AB027237.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P132249 AK008949.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P132249 AK220165.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P132249 AB097219.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P132249 BC021937.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 150773 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 736868 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 612901 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 206344 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 544609 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 299223 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 48239 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P130138 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P129298 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P132249 AB027237.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P132249 AK008949.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P132249 AK220165.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P132249 AB097219.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P132249 BC021937.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28791610 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28791611 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28791626 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28791609 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28791627 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28791615 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28791628 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28791624 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28791618 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28791613 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P02619855 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P130138 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07771974 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P129298 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P346037 AB027237.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P346037 AF177041.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P346037 AK007716.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P346037 BC012643.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P346037 BC063780.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P138300 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P106276 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P132249 AB027237.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P132249 AK008949.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P132249 AK220165.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P132249 AB097219.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P132249 BC021937.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P130138 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P129298 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10928145 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10928137 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10928139 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10928143 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28791610 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28791682 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28791678 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28791652 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28791607 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28791653 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28791700 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28791628 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28791670 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28791681 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28791703 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28791690 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28791611 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28791707 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28791650 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28791709 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28791606 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28791698 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28791711 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28791656 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28791697 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28791624 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28791708 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28791702 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28791712 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28791649 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28791705 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28791668 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28791613 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28791653 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28791660 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28791615 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28791655 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10694420 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10694419 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28791650 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10928145 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28791611 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28791670 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10977033 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28791649 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28791626 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28791656 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28791668 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10694427 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28791609 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28791654 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28791662 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28791652 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28791667 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28791624 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28791610 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28791646 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28791618 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28791613 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28791659 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28791616 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10403309 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10403310 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10403311 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10403307 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10403305 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10403306 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10403308 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10403304 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1418672_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10403303 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1418672_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1418672_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 27384_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 27384_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1450455_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1418672_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1418672_at - -
          Mouse Expression Set 430 1450455_PM_s_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 95015_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 95015_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450455_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450455_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1418672_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1418672_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1418672_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1418672_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 925379 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2606079 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2606079 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline