Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00657552_m1
          See other SERPINA4-PS1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Serpina4-ps1
          Gene Name:
          serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade A, member 4, pseudogene 1
          Gene Aliases:
          KALps, Klst
          Chromosome Location:
          Chr.12: 104077959 - 104086920 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00657552_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Serpina4-ps1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_002861.2 3 - 4 952 153
          GenBank mRNA BC018155.1 - 3 - 4 1076 153

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1200001035.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2004606 NR_002861.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1997003 BC031891.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 147063 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 273371 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 832888 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 780356 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 840450 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 251264 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 73929 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P178884 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2004606 NR_002861.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P178884 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P339098 BC031891.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P339098 NR_002861.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P339098 BC018155.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P677262 BC031891.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P677262 NR_002861.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P677262 BC018155.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P178884 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10334928 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28701220 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10307803 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10334934 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28701259 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10307801 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10165876 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28701226 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10048830 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28701212 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10165868 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10220698 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28701237 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10291327 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28701218 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28701234 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10048832 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28701264 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28701249 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28701254 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10220708 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10220701 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28701232 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10051715 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10220703 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28701211 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28701250 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10334932 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28701262 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28701236 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10051714 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10423633 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28701217 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28701229 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10406022 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28701215 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10398012 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10398018 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10398014 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10398013 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10398017 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10398016 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10398015 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1444297_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1444296_PM_a_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1448092_PM_x_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10398011 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1444297_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1444296_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1444296_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1448092_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1444297_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1448092_PM_x_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 321018_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 321018_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200007380.mm.1 NR_002861.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200007380.mm.1 TC1200001035.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200007379.mm.1 NR_002861.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200007379.mm.1 TC1200001035.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1448092_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1444297_at - -
          Mouse Expression Set 430 1448092_PM_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1444297_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1444296_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1444296_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1444296_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1444297_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1448092_PM_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1448092_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1444297_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1444296_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 551343 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2970021 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2815450 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2815450 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline