Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00657554_s1
          See other MBLAC1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mblac1
          Gene Name:
          metallo-beta-lactamase domain containing 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.5: 138194314 - 138195621 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00657554_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Mblac1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_177878.3 NP_808546.1 1 1019 73
          GenBank mRNA AI314927.1 - 1 73
          AK049381.1 - 1 1020 73
          BC038925.1 - 1 1000 5374241 73

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Mblac1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function
          GPI-anchor transamidase activity
          hydrolase activity
          metal ion binding
          coenzyme F390-A hydrolase activity
          coenzyme F390-G hydrolase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24129316 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24129315 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24129313 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24129308 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24129310 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24129314 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24129311 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24129312 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P162116 NM_177878.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P162116 AK049381.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P162116 BC038925.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P162116 NM_177878.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P162116 AK049381.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P162116 BC038925.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P111700 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P162116 NM_177878.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P162116 AK049381.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P162116 BC038925.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P162116 NM_177878.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P162116 AK049381.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P162116 BC038925.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24129308 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24129313 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24129314 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24129318 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24129306 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24129304 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24129316 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24129311 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24129310 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24129317 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P111700 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P162116 NM_177878.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P162116 AK049381.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P162116 BC038925.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P162116 NM_177878.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P162116 AK049381.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P162116 BC038925.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P100742 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P111700 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04275131 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04275138 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04275135 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04275136 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24129310 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24129314 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24129313 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24129308 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24129316 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24129311 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24129315 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24129312 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129316 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129306 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129308 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129261 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129346 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129254 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129250 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129277 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129311 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129273 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129304 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129249 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129313 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129263 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129270 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129272 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129262 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129268 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129328 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129252 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129259 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129265 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04214999 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04275136 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04413453 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04386400 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04581358 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04275137 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04367506 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04521510 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04864452 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129324 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04275129 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04275132 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129320 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129329 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129306 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129304 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129345 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129326 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129339 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04581359 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04275140 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04275131 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10526782 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1457277_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10526781 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1457277_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1457277_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 330216_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 330216_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500015109.mm.1 TC0500001646.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500015109.mm.1 NM_177878.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500015109.mm.1 NM_177878.3 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1457277_at - -
          Mouse Expression Set 430 1457277_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 169844_PM_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 169844_r_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1457277_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1457277_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 576273 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2060059 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2060059 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002060059 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2637733 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2637733 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl27080.1.21_173-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2060059 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl27080.1.21_173-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2060059 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2637733 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2637733 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline