Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00660366_m1
          See other RSL1D1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rsl1d1
          Gene Name:
          ribosomal L1 domain containing 1
          Gene Aliases:
          2410005K20Rik, C76439, pBK1
          Chromosome Location:
          Chr.16: 11193037 - 11203292 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00660366_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rsl1d1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_025546.2 NP_079822.1 8 - 9 1144 123
          GenBank mRNA AK075933.1 - 8 - 9 1145 123
          AK136025.1 - 8 - 9 1111 123
          AK145699.1 - 8 - 9 1158 123
          AK162241.1 - 8 - 9 1118 123
          AK165572.1 - 8 - 9 1157 123
          AK166479.1 - 8 - 9 1120 123
          AK166579.1 - 8 - 9 1140 123
          AK168469.1 - 8 - 9 1140 123
          AK168717.1 - 8 - 9 1133 123
          AK171805.1 - 8 - 9 1132 123
          BC034355.1 - 8 - 9 1110 2651674 123
          BC069934.1 - 8 - 9 1118 123
          DQ445383.1 - 8 - 9 1152 123

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1600001213.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rsl1d1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ribosomal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          osteoblast differentiation
          regulation of protein localization
          regulation of apoptotic process
          regulation of cellular senescence
          RNA binding
          protein binding
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30546790 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30546797 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30546796 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30546793 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30546795 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30546792 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1980020 DQ445383.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1980020 AK171805.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1980020 BC034355.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1980020 BC069934.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1980020 AK166579.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 640093 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 738827 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 129138 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 829453 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 594271 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 949450 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 104350 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P106218 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P176840 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1980020 DQ445383.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1980020 AK171805.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1980020 BC034355.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1980020 BC069934.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1980020 AK166579.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30546782 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30546780 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30546797 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30546787 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30546817 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30546807 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30546789 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30546815 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30546792 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30546801 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30546790 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30546796 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30546794 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30546800 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30546803 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30546798 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30546808 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30546811 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30546785 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30546813 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30546784 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30546806 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P176840 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P106218 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P362277 DQ445383.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P362277 BC034355.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P362277 BC069934.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P362277 AK166579.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P362277 AK168469.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P121981 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P176840 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P106218 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12654496 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12654502 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12586176 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12654497 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12654501 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12654503 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12654500 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30546790 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30546792 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30546793 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30546795 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30546797 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30546796 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546760 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546739 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546836 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546839 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546701 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546720 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546794 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546774 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546782 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546770 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546752 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546792 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546801 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546762 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546772 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546787 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546736 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546745 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546841 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546811 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546718 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546733 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546747 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546807 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546704 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546803 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546764 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546826 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546754 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546789 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546838 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546698 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546767 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546696 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546776 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546796 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546741 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546828 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546748 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546758 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546771 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546721 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546716 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546790 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546843 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546756 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546822 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546833 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546800 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546743 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546797 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546740 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546784 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546723 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30546722 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30546767 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12539001 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30546718 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12654497 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30546822 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30546798 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30546801 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30546760 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30546777 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30546785 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30546839 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13009585 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30546778 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12901944 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30546804 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30546820 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12868625 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30546782 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12901927 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30546789 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30546807 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12602242 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30546813 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30546764 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30546772 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30546756 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12942230 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30546721 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30546784 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12688338 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30546836 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30546810 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30546843 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12802089 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30546797 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12690997 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30546765 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12706863 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30546754 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30546819 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30546815 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12693801 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12802096 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12666633 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12901929 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30546722 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30546769 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30546809 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30546796 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30546833 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12901933 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30546774 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12586176 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30546703 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12691000 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12773351 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30546752 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30546806 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12820325 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30546724 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30546701 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30546814 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10437738 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10437739 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10437741 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10437746 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10437743 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10437744 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10437747 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10437745 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10437742 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10437740 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1456383_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10437737 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1456383_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1456383_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 66409_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 66409_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600009706.mm.1 NM_025546.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600009706.mm.1 NM_025546.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600009706.mm.1 TC1600001213.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600009705.mm.1 NM_025546.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600009705.mm.1 NM_025546.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600009705.mm.1 TC1600001213.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1456383_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1456383_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 162003_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 160283_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 162003_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 160283_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1456383_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1456383_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1456383_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1456383_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 856479 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4850309 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004850309 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2605096 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2605096 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl48754.10.1_30-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4850309 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl48754.10.1_30-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4850309 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2605096 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2605094 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2605094 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2605096 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl48754.10.1_30-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline