Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00660947_m1
          See other OSGIN1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Osgin1
          Gene Name:
          oxidative stress induced growth inhibitor 1
          Gene Aliases:
          1700012B18Rik, Okl38
          Chromosome Location:
          Chr.8: 119434150 - 119446257 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00660947_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Osgin1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_027950.1 NP_082226.1 2 - 3 237 75
          GenBank mRNA AB221676.1 - 1 - 2 64 75
          BC006032.1 - 2 - 3 232 75
          BC022135.1 - 2 - 3 237 5099665 75
          BC110674.1 - 2 - 3 224 75
          BC132440.1 - 2 - 3 206 40130717 75
          BC138192.1 - 2 - 3 206 8861211 75

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0800001420.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Osgin1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of cell growth
          growth factor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P189361 BC091765.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P189361 BC110674.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P189361 AK156249.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P189361 BC006032.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P189361 BC022135.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P189361 BC091765.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P189361 BC110674.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P189361 AK156249.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P189361 BC006032.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P189361 BC022135.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 488376 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 214478 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 56938 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 338192 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 481230 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 456892 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 153093 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P189361 BC091765.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P189361 BC110674.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P189361 AK156249.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P189361 BC006032.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P189361 BC022135.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P189361 BC091765.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P189361 BC110674.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P189361 AK156249.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P189361 BC006032.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P189361 BC022135.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P189361 BC091765.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P189361 BC110674.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P189361 AK156249.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P189361 BC006032.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P189361 BC022135.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P189361 BC091765.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P189361 BC110674.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P189361 AK156249.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P189361 BC006032.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P189361 BC022135.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P259174 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P576854 BC091765.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P576854 BC110674.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P576854 BC132440.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P576854 BC138192.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P576854 AK156249.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P138554 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26214039 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P33007159 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P33007157 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P33007156 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10575875 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10575876 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10575874 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10575879 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10575877 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10575878 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1424022_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10575873 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1424022_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1424022_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 71839_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 71839_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800011529.mm.1 NM_027950.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800011529.mm.1 NM_027950.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800011529.mm.1 TC0800001420.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1424022_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1424022_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1424022_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1424022_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1424022_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1424022_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 516182 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 1450053 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1450053 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001450053 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2645780 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2645780 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0071839.1_303-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1450053 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0071839.1_303-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1450053 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2645780 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2645780 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline