Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00661416_s1
          See other 4930563D23RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          4930563D23Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 4930563D23 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.16: 92318763 - 92321441 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00661416_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 4930563D23Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_029252.2 NP_083528.1 1 2376 68
          GenBank mRNA AK029653.1 - 1 2345 68

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene 4930563D23Rik

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P88787 BC147584.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P88787 BC147622.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P88787 NM_029252.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P88787 AK016199.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P88787 AK029653.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P88787 BC147584.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P88787 BC147622.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P88787 NM_029252.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P88787 AK016199.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P88787 AK029653.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P415306 NM_029252.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P415306 AK029653.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P415306 NM_029252.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P415306 AK029653.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 156931 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 685878 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P114214 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P415306 NM_029252.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P415306 AK029653.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P415306 NM_029252.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P415306 AK029653.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P88787 BC147584.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P88787 BC147622.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P88787 NM_029252.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P88787 AK016199.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P88787 AK029653.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P88787 BC147584.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P88787 BC147622.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P88787 NM_029252.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P88787 AK016199.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P88787 AK029653.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30968395 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30968388 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30968389 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30968415 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30968394 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30968380 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30968386 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30968418 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30968381 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30968378 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30968420 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30968398 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30968397 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30968396 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30968383 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30968425 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30968390 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30968407 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30968410 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30968405 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30968387 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30968376 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30968402 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30968392 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30968403 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30968401 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30968404 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30968384 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30968379 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30968409 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30968422 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30968413 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P114214 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P88787 BC147584.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P88787 BC147622.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P88787 NM_029252.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P88787 AK016199.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P88787 AK029653.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P88787 BC147584.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P88787 BC147622.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P88787 NM_029252.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P88787 AK016199.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P88787 AK029653.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P415306 NM_029252.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P415306 AK029653.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P415306 NM_029252.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P415306 AK029653.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P102246 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P114214 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12527879 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12873841 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12527878 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12527902 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12873843 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12527891 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968380 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968371 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968450 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968384 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968389 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968357 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968410 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968392 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968428 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968390 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968448 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968358 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968447 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968402 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968378 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968404 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968413 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968381 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968434 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968362 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968430 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968386 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968440 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968405 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968426 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968436 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968435 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968397 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968441 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968451 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968394 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968445 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968375 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968409 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968388 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968359 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968383 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968437 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968361 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968422 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968415 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968387 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968442 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968411 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968366 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968373 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968444 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968367 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30968396 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968417 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968394 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12577741 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12873839 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968390 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968433 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968448 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968371 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968446 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12527903 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12832661 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12496722 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968397 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12746180 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968361 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968447 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968415 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12527877 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968358 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968445 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968376 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968413 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968402 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968425 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968387 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12902853 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968398 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968389 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12837257 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968368 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968382 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12832660 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968362 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968451 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12527886 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968435 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968367 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968392 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13045332 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12832653 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968434 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968430 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968396 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968428 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968378 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968359 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968401 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968375 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968381 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968404 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968443 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968380 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968426 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968364 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12902855 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968422 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968405 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968386 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968437 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968411 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30968360 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12873843 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13045335 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10440987 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10440988 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10440986 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1456445_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10440985 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1456445_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1456445_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 75328_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 75328_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1456445_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1456445_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 166193_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 166193_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1456445_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1456445_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 756618 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2570494 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2570494 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002570494 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2748370 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2748370 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl48198.1.34_205-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2570494 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl48198.1.34_205-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2570494 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2748364 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2748364 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline