Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00662955_m1
          See other CLEC2H GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Clec2h
          Gene Name:
          C-type lectin domain family 2, member h
          Gene Aliases:
          Clrf, clr-f
          Chromosome Location:
          Chr.6: 128662385 - 128677374 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00662955_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Clec2h
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053165.5 NP_444395.2 4 - 5 571 148
          GenBank mRNA AF350410.1 - 4 - 5 550 148
          AK090364.1 - 4 - 5 571 148
          BC021766.1 - 4 - 5 547 4238060 148
          HQ713437.1 - 4 - 5 148
          HQ875061.1 - 4 - 5 148

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0600001515.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Clec2h

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cellular defense response
          signal transduction
          transmembrane signaling receptor activity
          carbohydrate binding
          natural killer cell lectin-like receptor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P320193 BC021766.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P320193 AK008413.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P320193 NM_053165.5 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P320193 AK090364.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P320193 BC021766.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P320193 AK008413.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P320193 NM_053165.5 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P320193 AK090364.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 954463 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 468273 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 899198 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 102276 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P107797 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P165694 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P177412 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P320193 BC021766.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P320193 AK008413.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P320193 NM_053165.5 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P320193 AK090364.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P320193 BC021766.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P320193 AK008413.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P320193 NM_053165.5 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P320193 AK090364.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P231072 BC021766.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P231072 AF350410.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P231072 NM_053165.5 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P231072 AK017207.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P231072 AK090364.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24840301 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24840330 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24840320 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24840326 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24840316 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24840323 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24840296 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24840322 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24840319 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24840313 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24840294 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24840314 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P165694 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P01444835 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P177412 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P107797 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P320193 BC021766.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P320193 AK008413.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P320193 NM_053165.5 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P320193 AK090364.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P320193 BC021766.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P320193 AK008413.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P320193 NM_053165.5 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P320193 AK090364.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P231072 BC021766.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P231072 AF350410.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P231072 NM_053165.5 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P231072 AK017207.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P231072 AK090364.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P107037 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P165694 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P107797 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P177412 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05310494 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05329822 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05310500 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05310496 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05329823 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24840366 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24840355 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24840369 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24840344 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24840317 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24840357 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24840349 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24840367 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24840348 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24840298 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24840373 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24840364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24840360 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24840322 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24840313 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24840314 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24840320 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24840359 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24840323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24840296 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24840270 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24840273 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24840326 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24840316 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24840340 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24840294 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24840342 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24840304 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24840329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24840274 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05427648 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24840326 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05427650 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24840313 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24840322 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24840329 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24840314 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24840287 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05276346 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05329823 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24840301 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05310495 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24840296 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05607569 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24840298 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05875591 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24840294 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24840281 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05310500 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24840323 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24840330 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05875587 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10542117 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10542119 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10542114 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10542115 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10542116 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10542118 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10542113 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1451438_PM_s_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1431240_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1424673_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10542112 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1451438_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1424673_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1431240_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1424673_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1431240_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1451438_s_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 94071_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 94071_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600012358.mm.1 TC0600001515.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600012358.mm.1 NM_053165.5.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600012358.mm.1 NM_053165.5 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600012360.mm.1 TC0600001515.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600012360.mm.1 NM_053165.5.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600012360.mm.1 NM_053165.5 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600012362.mm.1 TC0600001515.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600012362.mm.1 NM_053165.5.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600012362.mm.1 NM_053165.5 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600012357.mm.1 TC0600001515.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600012357.mm.1 NM_053165.5.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600012357.mm.1 NM_053165.5 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600012361.mm.1 TC0600001515.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600012361.mm.1 NM_053165.5.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600012361.mm.1 NM_053165.5 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600012364.mm.1 TC0600001515.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600012364.mm.1 NM_053165.5.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600012364.mm.1 NM_053165.5 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600012359.mm.1 TC0600001515.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600012359.mm.1 NM_053165.5.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600012359.mm.1 NM_053165.5 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1424673_at - -
          Mouse Expression Set 430 1431240_at - -
          Mouse Expression Set 430 1451438_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1451438_PM_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1424673_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1431240_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1451438_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1424673_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1451438_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1431240_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1424673_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1431240_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1451438_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1431240_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1424673_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1424673_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1451438_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1431240_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 323019 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4610520 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004610520 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1234807 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1234807 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl094071.5_45-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4610520 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl094071.5_45-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4610520 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1234807 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1234807 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline