Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00723427_m1
          See other GM4827 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gm4827
          Gene Name:
          predicted gene 4827
          Gene Aliases:
          B130050K08, EG224180
          Chromosome Location:
          Chr.16: 50019658 - 50072852 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00723427_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gm4827
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_045935.1 2 - 3 423 89
          GenBank mRNA AK045242.1 - 2 - 3 424 89

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1600001704.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2150953 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2150953 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P66505 AK045242.1 mouse_transcriptome
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12618962 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749107 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749116 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748930 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749189 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748876 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748867 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749052 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749035 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749048 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12508329 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749098 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12470707 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748838 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749149 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748933 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748835 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749143 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748953 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748857 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748920 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749112 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12926672 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749166 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749148 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748882 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748841 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748957 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749190 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12494821 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749171 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748904 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12640097 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749173 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12569381 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749033 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748945 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749037 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749141 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748922 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749095 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748890 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748916 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749101 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748937 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749126 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12723430 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749133 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749154 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12794178 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748859 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749155 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748923 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12926680 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748927 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748897 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748939 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12589164 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748868 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749073 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748844 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749193 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749162 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748947 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748898 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749113 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12618960 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748830 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749142 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748956 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749071 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748924 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748901 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748874 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12518140 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749178 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749136 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748877 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749170 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12601386 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748911 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749139 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748906 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749054 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748961 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749096 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749053 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749114 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749159 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748914 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12834633 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749164 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749191 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12617520 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749032 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749167 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12785042 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12835743 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748870 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748840 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748879 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748884 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749115 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749124 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749187 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748958 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12922581 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749051 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748960 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749047 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749176 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13028196 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748928 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12509357 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748833 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12569382 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748926 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748912 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748935 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748831 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748889 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12518135 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13004635 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749110 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748949 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748878 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748839 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749102 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749174 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748891 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749147 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12640098 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749121 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748863 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748929 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12544044 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748917 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748861 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749177 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749160 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748952 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749063 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749066 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748880 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12977959 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30748886 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30749123 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1441605_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1441605_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600013898.mm.1 NR_045935.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600013898.mm.1 NR_045935.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600013898.mm.1 TC1600001704.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 420528 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2596575 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2596575 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2596575 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline