Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00727204_s1
          See other SVS2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Svs2
          Gene Name:
          seminal vesicle secretory protein 2
          Gene Aliases:
          BB115391, Semg1, SvsII
          Chromosome Location:
          Chr.2: 164235929 - 164238341 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00727204_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Svs2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_017390.4 NP_059086.3 2 422 71
          GenBank mRNA AK035204.1 - 2 347 71
          AK040724.1 - 2 348 71
          AK090151.1 - 2 344 71
          AK136679.1 - 2 346 71
          AK144285.1 - 2 347 71
          AK144389.1 - 2 347 71
          AK144429.1 - 2 347 71
          AK144524.1 - 2 344 71
          AK165704.1 - 2 347 71
          AK165713.1 - 2 347 71
          AK165727.1 - 2 344 71
          AK165753.1 - 2 347 71
          AK165825.1 - 2 347 71
          BC107275.1 - 2 347 40052650 71
          BC107276.1 - 2 347 71
          DV056729.1 - 2 456 71

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Svs2

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          fertilization
          sperm capacitation

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2037857 BC107275.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2037857 BC107276.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2037857 AK165704.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2037857 AK165713.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2037857 AK165727.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2148590 AK035204.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2148590 NM_017390.4 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 341688 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P125844 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2148590 AK035204.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2148590 NM_017390.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2037857 BC107275.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2037857 BC107276.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2037857 AK165704.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2037857 AK165713.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2037857 AK165727.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816958 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816920 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816937 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816934 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816917 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816961 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816911 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816956 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816913 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816914 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816926 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816932 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816954 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816922 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816960 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816951 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816930 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816915 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816916 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816944 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816950 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816943 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816940 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816949 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816963 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816962 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816942 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21816947 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P125844 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P504162 AK165753.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P504162 AK165825.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P504162 BB871464.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P504162 BC107275.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P504162 BC107276.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P123721 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P125844 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02084913 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01680468 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01680460 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01680467 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02084905 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816967 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816974 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816894 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816913 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816934 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816983 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816956 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816942 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816961 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816901 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816899 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816895 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816954 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816905 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816940 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816937 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816928 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816972 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816931 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816965 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816950 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816975 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816914 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816911 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816910 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816960 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816915 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816935 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816890 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816947 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816962 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816958 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816917 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816980 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816926 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816963 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816920 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21816908 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816950 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01680443 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02084917 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816962 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816914 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816916 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816954 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02084905 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02061839 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816975 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02072956 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816901 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816911 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816972 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816931 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01680453 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816925 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816956 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816976 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816917 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01502623 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816910 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816952 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816966 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816944 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816899 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816960 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816905 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816920 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816922 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816958 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816937 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02084908 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816970 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01680460 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816961 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816947 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816934 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01891434 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01502635 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816963 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816967 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816926 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01502614 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816951 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816915 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816908 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21816965 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10489453 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10489455 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10489454 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10489452 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1456188_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1422427_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10489451 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422427_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422427_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1456188_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1456188_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 53878_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 53878_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200043568.mm.1 NM_017390.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200043568.mm.1 NM_017390.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200043568.mm.1 TC0200005109.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200043570.mm.1 NM_017390.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200043570.mm.1 NM_017390.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200043570.mm.1 TC0200005109.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200043567.mm.1 NM_017390.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200043567.mm.1 NM_017390.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200043567.mm.1 TC0200005109.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1422427_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422427_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422427_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422427_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422427_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1456188_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422427_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1456188_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 353517 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6860563 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1190020 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001190020 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006860563 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1254247 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1236268 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1236268 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1254247 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0003239.1_14-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl18366.4.8_15-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1190020 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6860563 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl18366.4.8_15-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0003239.1_14-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1190020 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6860563 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2822359 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1254247 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2822359 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1254247 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline