Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00728386_s1
          See other GLRX GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Glrx
          Gene Name:
          glutaredoxin
          Gene Aliases:
          C86710, D13Wsu156e, Glrx1, Grx1, TTase
          Chromosome Location:
          Chr.13: 75839873 - 75850151 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00728386_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Glrx
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053108.4 NP_444338.2 3 862 82
          GenBank mRNA AB013137.1 - 3 828 82
          AF109314.1 - 3 838 82
          AK153086.1 - 3 842 82
          BC012642.1 - 3 839 4206114 82
          BC054418.1 - 3 824 82
          CO796000.1 - 1 60 82

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Glrx

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidoreductase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transport
          positive regulation of insulin secretion
          cell redox homeostasis
          positive regulation of membrane potential
          positive regulation of exocytosis
          oxidation-reduction process
          positive regulation of cell adhesion molecule production
          cellular response to estradiol stimulus
          positive regulation of NIK/NF-kappaB signaling
          negative regulation of hydrogen peroxide-mediated programmed cell death
          negative regulation of platelet-derived growth factor receptor-beta signaling pathway
          positive regulation of sodium ion transmembrane transporter activity
          electron carrier activity
          protein disulfide oxidoreductase activity
          glutathione disulfide oxidoreductase activity
          protein-disulfide reductase (glutathione) activity
          protein N-terminus binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P210395 AK153086.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P210395 BC012642.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P210395 BC054418.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P210395 AK013722.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P210395 NM_053108.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P210395 AK153086.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P210395 BC012642.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P210395 BC054418.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P210395 AK013722.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P210395 NM_053108.4 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 125817 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 972518 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 571454 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 919103 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 824524 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 152735 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 62395 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P101458 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P166266 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P210395 AK153086.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P210395 BC012642.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P210395 BC054418.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P210395 AK013722.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P210395 NM_053108.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P210395 AK153086.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P210395 BC012642.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P210395 BC054418.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P210395 AK013722.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P210395 NM_053108.4 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29151680 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29151695 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29151670 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29151659 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29151677 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29151657 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29151660 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29151691 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29151663 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29151667 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29151671 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29151679 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29151673 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29151682 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29151661 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29151664 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29151665 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29151668 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29151689 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29151694 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29151684 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29151656 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29151654 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29151688 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29151686 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29151655 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29151683 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P101458 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P166266 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P210395 AK153086.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P210395 BC012642.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P210395 BC054418.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P210395 AK013722.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P210395 NM_053108.4 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P210395 AK153086.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P210395 BC012642.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P210395 BC054418.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P210395 AK013722.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P210395 NM_053108.4 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P111993 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P101458 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P166266 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10632386 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10632404 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10632397 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10632387 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151729 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151761 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151784 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151703 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151786 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151667 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151654 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151785 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151656 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151629 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151788 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151670 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151659 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151653 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151636 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151699 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151719 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151652 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151775 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151665 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151701 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151713 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151673 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151727 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151641 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151663 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151771 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151781 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151691 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151664 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151650 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151694 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151689 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151714 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151638 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151660 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151774 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151768 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151787 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151680 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151648 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151647 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151717 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151726 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151766 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151770 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151738 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151721 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151778 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151682 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151708 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151698 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151683 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151628 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151697 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151637 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151640 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151741 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151731 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151765 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151772 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151626 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151762 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151740 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151657 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151735 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151733 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151751 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151705 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151695 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151790 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151645 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151634 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29151668 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151673 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151686 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151664 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151671 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151683 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151660 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151691 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151687 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151642 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151647 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151657 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151714 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151680 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151659 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151654 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151656 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151663 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10651481 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151665 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151679 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151723 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10632388 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151640 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151655 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151670 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151682 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151661 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151648 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151694 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151689 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151726 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151719 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151677 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10899850 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151713 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151703 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11045171 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10899852 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151695 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10867625 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151721 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151652 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151705 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151724 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151717 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151702 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151710 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151699 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151696 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29151641 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10406274 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10406273 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10406271 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10406275 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10406272 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1416593_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1416592_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10406270 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416593_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416592_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416593_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416592_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 93692_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 93692_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1416592_at - -
          Mouse Expression Set 430 1416592_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1416593_at - -
          Mouse Expression Set 430 1416593_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 95722_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 95722_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416593_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416592_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416593_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416592_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1416592_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1416593_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1416592_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1416593_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 748133 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3520471 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003520471 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2776922 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2776922 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl093692.3_322-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3520471 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl093692.3_322-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3520471 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2945348 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2945348 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2776922 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl093692.3_322-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline