Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00728411_s1
          See other PCDHB7 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pcdhb7
          Gene Name:
          protocadherin beta 7
          Gene Aliases:
          Pcdhb4B, PcdhbG
          Chromosome Location:
          Chr.18: 37341702 - 37345207 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00728411_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pcdhb7
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053132.3 NP_444362.3 1 3253 67
          GenBank mRNA AK034205.1 - 1 3256 67
          BB080554.2 - 1 429 67
          BC094897.1 - 2 1819 67

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pcdhb7

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          cadherin

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P184223 BC094897.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P184223 AK046463.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P184223 BB080554.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P184223 AK034205.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P184223 AK043979.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P184223 BC094897.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P184223 AK046463.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P184223 BB080554.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P184223 AK034205.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P184223 AK043979.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 299372 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P184223 BC094897.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P184223 AK046463.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P184223 BB080554.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P184223 AK034205.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P184223 AK043979.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P184223 BC094897.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P184223 AK046463.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P184223 BB080554.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P184223 AK034205.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P184223 AK043979.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P184223 BC094897.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P184223 AK046463.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P184223 BB080554.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P184223 AK034205.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P184223 AK043979.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P184223 BC094897.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P184223 AK046463.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P184223 BB080554.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P184223 AK034205.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P184223 AK043979.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627914 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627940 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627948 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627937 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627933 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627944 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627964 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627921 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627935 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627917 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627918 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627904 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627926 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627938 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627957 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627920 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627931 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627929 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627912 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627908 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627906 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627919 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627923 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627924 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627910 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31627928 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P08968041 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P184223 BC094897.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P184223 AK046463.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P184223 BB080554.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P184223 AK034205.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P184223 AK043979.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P184223 BC094897.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P184223 AK046463.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P184223 BB080554.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P184223 AK034205.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P184223 AK043979.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P123265 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13700822 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13700811 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13700819 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13700836 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13700826 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627920 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627972 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627910 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628007 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627914 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627880 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627926 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628002 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627931 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627906 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627877 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627966 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627924 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627918 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628006 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627904 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627882 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627923 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628011 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627936 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627938 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627940 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627921 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628009 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627922 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627903 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627968 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627874 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31628005 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627908 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627928 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627917 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627944 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627929 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31627912 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627933 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627924 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627928 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627948 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627918 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627906 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627910 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627922 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627972 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627908 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13930962 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627914 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627944 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627923 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627953 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627904 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627966 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627970 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627934 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627912 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627926 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627917 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627964 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627940 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627920 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627931 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627957 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627938 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627968 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31627936 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10455077 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10455075 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10455072 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10455076 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10455074 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10455073 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1449527_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10455071 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1449527_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1449527_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 93878_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 93878_at - -
          Mouse Expression Set 430 1449527_at - -
          Mouse Expression Set 430 1449527_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 171011_PM_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 171011_r_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1449527_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1449527_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1449527_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1449527_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 361448 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5860440 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005860440 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2757516 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2757516 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl52068.1.24_26-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5860440 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl52068.1.24_26-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5860440 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2903796 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2903796 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0