Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00728761_s1
          See other TOR4A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tor4a
          Gene Name:
          torsin family 4, member A
          Gene Aliases:
          A830007P12Rik
          Chromosome Location:
          Chr.2: 25192720 - 25196813 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00728761_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tor4a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146115.4 NP_666227.2 2 947 138
          GenBank mRNA AK043559.1 - 2 748 138
          AK082899.1 - 2 748 138
          AK153600.1 - 1 138
          AK154508.1 - 2 748 138
          AK155540.1 - 3 908 138
          AK171551.1 - 2 795 138
          AK172142.1 - 2 772 138
          BC013092.1 - 2 860 3584061 138

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tor4a

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chaperone

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          nucleotide binding
          ATP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21070452 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21070456 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21070453 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21070457 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P410918 BC013092.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P410918 AK155540.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P410918 AK154508.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P410918 AK043559.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P410918 AK082899.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P410918 BC013092.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P410918 AK155540.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P410918 AK154508.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P410918 AK043559.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P410918 AK082899.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 258914 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 296349 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 658023 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 143242 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P114850 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P410918 BC013092.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P410918 AK155540.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P410918 AK154508.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P410918 AK043559.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P410918 AK082899.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P410918 BC013092.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P410918 AK155540.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P410918 AK154508.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P410918 AK043559.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P410918 AK082899.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070479 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070474 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070465 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070467 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070445 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070488 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070463 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070451 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070476 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070473 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070484 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070442 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070477 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070471 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070482 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070461 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070452 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070448 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070459 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070453 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070464 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070455 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070469 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070454 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070485 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070444 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21070450 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P114850 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P410918 BC013092.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P410918 AK155540.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P410918 AK154508.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P410918 AK043559.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P410918 AK082899.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P410918 BC013092.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P410918 AK155540.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P410918 AK154508.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P410918 AK043559.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P410918 AK082899.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P114153 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P114850 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01200385 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01592838 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01200395 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01592831 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01200384 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01200365 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01592842 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21070457 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21070456 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21070452 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21070453 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070392 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070437 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070522 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070389 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070394 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070403 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070380 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070426 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070406 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070450 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070459 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070474 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070525 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070375 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070390 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070436 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070384 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070531 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070410 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070476 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070397 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070465 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070404 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070477 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070445 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070467 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070455 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070524 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070425 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070398 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070417 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070377 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070442 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070423 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070381 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070438 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070430 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070422 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070393 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070386 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070469 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070471 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070448 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070527 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070376 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070378 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070454 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070484 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070399 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070420 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070461 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070434 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070441 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070444 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070463 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070452 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070407 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070482 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070488 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070480 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070528 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070464 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070529 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21070473 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070480 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070434 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01200383 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070423 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070452 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070415 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070476 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070484 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070473 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070417 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070419 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070445 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01200388 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070430 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070488 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070474 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070467 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070453 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070465 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070455 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070436 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070459 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070479 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070420 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01200389 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070464 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01200385 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070471 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070437 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02091089 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070482 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070454 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070427 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070485 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070448 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070441 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070477 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070431 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070422 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01200402 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070425 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070469 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070428 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21070429 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10480602 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10480604 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10480603 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1424829_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10480601 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1424829_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1424829_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 227612_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 227612_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200025690.mm.1 NM_146115.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200025690.mm.1 NM_146115.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200025690.mm.1 TC0200003132.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200025689.mm.1 NM_146115.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200025689.mm.1 NM_146115.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200025689.mm.1 TC0200003132.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1424829_at - -
          Mouse Expression Set 430 1424829_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1424829_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1424829_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1424829_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1424829_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5550438 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 106110035 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005550438 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1228896 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1228896 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1219067 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl19579.2_109-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_31981883-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5550438 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 106110035 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl19579.2_109-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5550438 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 106110035 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1219067 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1219067 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl19579.2_109-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-6wvps:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0