Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00728833_s1
          See other OLFR1350 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1350
          Gene Name:
          olfactory receptor 1350
          Gene Aliases:
          MOR222-3
          Chromosome Location:
          Chr.7: 6569993 - 6570919 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00728833_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1350
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146389.1 NP_666501.1 1 752 57
          GenBank mRNA BC104062.1 - 1 751 57
          BC104063.1 - 1 752 40040754 57

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1350

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P276715 BC104063.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P276715 NM_146389.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P276715 BC104062.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P276715 BC104063.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P276715 NM_146389.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P276715 BC104062.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P138318 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P276715 BC104063.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P276715 NM_146389.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P276715 BC104062.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P276715 BC104063.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P276715 NM_146389.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P276715 BC104062.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P276715 BC104063.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P276715 NM_146389.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P276715 BC104062.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P276715 BC104063.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P276715 NM_146389.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P276715 BC104062.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24956026 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24955995 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24956021 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24956017 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24955994 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24956027 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24956000 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24956003 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24956029 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24956025 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24956015 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24955997 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24956036 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24956035 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24955992 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24956024 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24956010 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24955990 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24955993 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24955989 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24956019 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24956006 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24956001 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24956022 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24956008 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24956007 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24956031 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24956009 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24955998 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24956018 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24956011 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P138318 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P276715 BC104063.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P276715 NM_146389.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P276715 BC104062.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P276715 BC104063.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P276715 NM_146389.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P276715 BC104062.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P121439 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P138318 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06595487 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06595482 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06595481 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05886044 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24956006 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24956049 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24956010 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24956022 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24956070 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24956068 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24956055 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24956051 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24956004 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24955990 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24956009 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24956059 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24956001 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24956003 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24955997 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24956029 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24956047 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24956064 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24956035 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24956025 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24956031 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24955993 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24956060 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24956015 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24956027 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24956008 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24956061 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24956036 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24956039 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24956072 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24956066 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24956019 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24955988 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24956024 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24955995 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24956026 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06595483 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24956001 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06024407 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24956037 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06238748 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06595481 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06086924 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24956017 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24956051 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06086754 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06595480 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24955990 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24956039 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24956008 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06238749 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24955997 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06351918 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24955995 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24955994 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24956004 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06086916 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06008887 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06024411 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24956019 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06214618 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24956031 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06434004 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06024412 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24956016 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24956009 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24956024 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06086925 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24956049 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06595482 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06595494 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24956011 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24956035 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24956042 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24956041 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06086920 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05886044 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24956055 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06595489 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24956006 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10549876 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10549875 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 615742 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2680577 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002680577 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2699462 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2699462 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl33100.1_27-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2680577 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl33100.1_27-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2680577 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2699462 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2699462 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-d59m7:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0