Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00729160_s1
          See other OLFR1512 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1512
          Gene Name:
          olfactory receptor 1512
          Gene Aliases:
          MOR223-5
          Chromosome Location:
          Chr.14: 52372110 - 52373051 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00729160_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1512
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146432.2 NP_666643.1 1 335 74
          GenBank mRNA BC133656.1 - 1 335 40042187 74

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1512

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P521307 NM_146432.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P521307 BC133656.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P521307 NM_146432.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P521307 BC133656.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P521307 NM_146432.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P521307 BC133656.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P521307 NM_146432.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P521307 BC133656.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P521307 NM_146432.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P521307 BC133656.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P521307 NM_146432.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P521307 BC133656.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606226 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606197 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606190 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606210 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606225 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606220 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606212 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606216 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606223 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606182 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606200 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606222 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606209 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606205 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606218 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606214 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606213 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606207 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606203 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606179 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29606202 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P521307 NM_146432.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P521307 BC133656.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P521307 NM_146432.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P521307 BC133656.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P113961 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P101771 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11718323 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11182101 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11718322 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11375081 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606225 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606216 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606243 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606240 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606222 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606197 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606205 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606214 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606196 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606203 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606207 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606219 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606172 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606247 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606237 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606236 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606244 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606190 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606173 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606223 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606213 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606200 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606202 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606215 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29606209 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606227 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11182101 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606202 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606179 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606242 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606207 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606231 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606197 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11665693 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606213 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606203 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11351324 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606176 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11718319 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606223 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11659038 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11586349 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606236 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606210 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606225 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606240 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606173 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606212 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606205 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606200 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11375067 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606190 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11279045 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606182 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606187 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606238 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606166 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11586351 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606174 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606219 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606209 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606218 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606237 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606171 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606195 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606216 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29606172 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10419714 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10419710 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10419709 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10419713 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6510551 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6510551 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006510551 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2611621 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2611621 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0258424.1_173-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6510551 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0258424.1_173-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6510551 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2611621 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2611621 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline