Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00729209_s1
          See other OLFR937 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr937
          Gene Name:
          olfactory receptor 937
          Gene Aliases:
          MOR171-24
          Chromosome Location:
          Chr.9: 39059729 - 39061229 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00729209_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr937
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146439.1 NP_666650.1 1 463 78

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr937

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2140065 NM_146439.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P158953 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2140065 NM_146439.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P237927 NM_146439.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437160 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437146 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437174 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437151 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437156 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437165 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437148 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437154 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437153 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437173 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437135 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437150 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437132 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437171 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437136 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437147 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437168 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437167 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437164 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437139 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437138 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437162 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437131 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437159 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437176 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437155 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P158953 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P237927 NM_146439.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P135401 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P158953 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07551846 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07661741 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437116 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437168 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437136 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437154 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437119 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437161 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437135 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437125 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437120 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437165 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437174 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437171 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437150 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437132 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437173 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437138 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437155 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437104 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437153 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437162 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437121 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437131 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437122 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437164 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437147 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437127 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437123 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437109 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437114 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437151 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437106 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437156 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437111 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437167 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437159 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437146 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437117 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437124 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437121 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437116 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437150 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437119 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437127 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437128 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437129 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437173 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437122 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07551852 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437120 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437161 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437135 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437139 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437167 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437154 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07896845 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437132 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437131 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437155 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437153 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437160 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437125 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437136 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437130 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437156 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437164 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437151 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437117 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437124 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437123 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437147 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437168 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437159 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437126 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437146 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437148 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437138 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437174 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437145 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437171 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437176 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437142 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437162 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10592392 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10592391 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900017185.mm.1 NM_146439.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900017185.mm.1 NM_146439.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900017185.mm.1 TC0900002070.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5270605 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005270605 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1249179 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1249179 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl6623.1.1_64-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5270605 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl6623.1.1_64-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5270605 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1249179 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1249179 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline