Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00729462_s1
          See other OLFR1391 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1391
          Gene Name:
          olfactory receptor 1391
          Gene Aliases:
          MOR256-27
          Chromosome Location:
          Chr.11: 49327413 - 49328348 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00729462_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1391
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146468.1 NP_666679.1 1 453 72
          GenBank mRNA BC127961.1 - 1 457 40134837 72
          BC148323.1 - 1 457 40134755 72
          BC150143.1 - 1 457 40134757 72

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1391

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2104510 NM_146468.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2104510 BC127961.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2104510 BC148323.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2104510 BC150143.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P169648 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2104510 NM_146468.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2104510 BC127961.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2104510 BC148323.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2104510 BC150143.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P224513 NM_146468.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P224513 BC127961.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P224513 BC148323.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P224513 BC150143.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782511 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782563 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782535 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782582 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782540 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782514 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782560 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782561 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782532 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782545 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782570 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782548 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782571 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782585 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782566 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782569 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782564 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782567 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782559 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782551 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782568 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782553 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782516 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782538 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782542 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782506 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782562 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27782515 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P169648 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P224513 NM_146468.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P224513 BC127961.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P224513 BC148323.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P224513 BC150143.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P120855 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P169648 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09703212 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09703224 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09703221 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09703227 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09703214 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09703217 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782563 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782538 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782628 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782516 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782560 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782569 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782535 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782494 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782570 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782627 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782511 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782559 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782568 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782515 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782582 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782540 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782631 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782564 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782543 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782603 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782519 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782567 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782545 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782514 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782566 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782532 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782562 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782607 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782586 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782549 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782633 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782587 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782506 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27782520 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782567 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782515 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782504 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09430056 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782571 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782568 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782549 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09463906 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782545 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782543 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782566 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782538 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782511 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782540 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782553 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782564 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782516 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09703224 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782582 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782586 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782509 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782519 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782560 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782542 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782562 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782570 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782563 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782555 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782530 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782532 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782535 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09408981 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782520 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782521 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782506 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782569 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09284909 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27782573 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10375550 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10375549 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100003892.mm.1 NM_146468.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100003892.mm.1 NM_146468.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100003892.mm.1 TC1100000505.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 796472 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3850044 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3850044 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003850044 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2721271 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2721271 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl41630.1.1_185-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3850044 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl41630.1.1_185-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3850044 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2721271 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2721271 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline