Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00729599_s1
          See other OLFR266 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr266
          Gene Name:
          olfactory receptor 266
          Gene Aliases:
          MOR122-2
          Chromosome Location:
          Chr.3: 106821607 - 106822557 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00729599_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr266
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146489.1 NP_666700.1 1 452 62
          GenBank mRNA BC125352.1 - 1 477 40129867 62
          BC125354.1 - 1 477 40129869 62

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr266

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P358720 BC125354.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P358720 NM_146489.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P358720 BC125352.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P358720 BC125354.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P358720 NM_146489.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P358720 BC125352.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P167049 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P358720 BC125354.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P358720 NM_146489.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P358720 BC125352.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P358720 BC125354.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P358720 NM_146489.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P358720 BC125352.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P358720 BC125354.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P358720 NM_146489.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P358720 BC125352.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P358720 BC125354.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P358720 NM_146489.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P358720 BC125352.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22402959 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22402958 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22402943 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22402986 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22402964 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22402972 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22402978 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22402973 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22402951 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22402970 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22402940 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22402942 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22402952 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22402982 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22402969 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22402948 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22402960 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22402957 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22402955 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22402954 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22402947 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22402975 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22402981 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22402968 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22402984 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22402962 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22402939 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22402953 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22402974 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22402945 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22402988 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22402966 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P167049 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P358720 BC125354.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P358720 NM_146489.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P358720 BC125352.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P358720 BC125354.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P358720 NM_146489.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P358720 BC125352.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P114145 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P100224 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P167049 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02558248 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02558255 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02558254 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02558268 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02558276 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02558257 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22402943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22402960 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22402964 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22402972 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22402919 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22402923 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22402973 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22402951 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22402940 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22402921 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22402952 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22402916 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22402984 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22403001 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22402994 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22402962 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22402968 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22402945 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22402996 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22402966 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22402992 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22402986 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22402974 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22402947 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22402955 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22402981 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22402982 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22402935 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22402928 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22402975 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22402959 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22402931 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22402970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22402953 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22402969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22402990 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22402927 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22402957 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22402948 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22402978 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22402951 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22402912 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22402982 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22402962 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22402954 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22402969 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22402981 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22402958 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22402916 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22402975 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22402960 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02680916 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22402920 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22402923 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22402926 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22402947 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02586370 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22402922 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22402928 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22402955 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22402986 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22402966 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22402940 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02558257 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22402978 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03146981 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22402943 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22402964 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02586369 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22402919 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22402938 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22402952 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22402959 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22402945 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22402973 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22402935 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22402970 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22402968 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22402914 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22402988 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02558275 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22402948 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22402927 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02558244 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22402931 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03120344 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10501073 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10501072 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300021006.mm.1 TC0300002696.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300021005.mm.1 NM_146489.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300021005.mm.1 NM_146489.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300021005.mm.1 TC0300002696.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 706976 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 130181 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 130181 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000130181 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2729071 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2729071 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl21689.1.4_249-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 130181 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl21689.1.4_249-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 130181 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2924309 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2924309 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline