Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00729641_s1
          See other OLFR730 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr730
          Gene Name:
          olfactory receptor 730
          Gene Aliases:
          MOR247-1
          Chromosome Location:
          Chr.14: 50186262 - 50187218 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00729641_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr730
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146493.2 NP_666704.2 1 667 145

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr730

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2102608 NM_146493.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 560243 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P163120 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2102608 NM_146493.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P452608 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596697 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596685 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596710 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596681 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596704 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596687 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596676 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596703 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596717 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596700 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596714 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596699 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596693 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596698 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596678 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596684 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596711 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596691 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596720 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596708 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596701 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596677 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596695 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596696 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596688 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596683 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596706 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596712 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P163120 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P452608 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P125539 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P110184 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P163120 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11779535 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11779572 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11779541 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11779542 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11779557 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11779575 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596701 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596678 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596683 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596655 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596720 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596697 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596693 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596671 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596685 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596691 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596714 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596665 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596648 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596712 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596660 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596656 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596695 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596710 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596704 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596681 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596667 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596659 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596676 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596706 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596677 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596708 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596687 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596711 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596653 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596717 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596673 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596654 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596696 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596699 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596668 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596677 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11589747 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596673 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596688 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596691 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596676 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596714 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596711 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596683 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596664 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596681 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596720 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596696 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596693 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11779539 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596699 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596703 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596704 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596668 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596697 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596669 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596695 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596706 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596712 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596687 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596710 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596678 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11825846 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596684 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596700 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596685 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596717 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596665 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596701 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11589749 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10419445 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10419444 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400014830.mm.1 NM_146493.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400014830.mm.1 NM_146493.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400014830.mm.1 TC1400001977.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 501950 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3140059 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003140059 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1224969 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1224969 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl45622.2.369_161-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3140059 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl45622.2.369_161-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3140059 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1224969 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1224969 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline