Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00729836_s1
          See other OLFR855 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr855
          Gene Name:
          olfactory receptor 855
          Gene Aliases:
          MOR148-1
          Chromosome Location:
          Chr.9: 19584511 - 19585502 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00729836_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr855
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146524.2 NP_666735.2 1 198 151
          GenBank mRNA BC137820.1 - 1 198 8860839 151

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr855

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2041569 NM_146524.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2041569 BC137820.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P133214 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2041569 NM_146524.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2041569 BC137820.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P584045 NM_146524.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P584045 BC137820.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26340353 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26340348 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26340345 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26340322 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26340339 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26340318 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26340312 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26340354 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26340351 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26340328 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26340334 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26340319 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26340352 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26340341 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26340340 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26340337 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26340327 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26340310 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26340349 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26340325 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26340356 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26340333 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26340329 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26340343 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26340335 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26340316 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26340314 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26340330 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P133214 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P584045 NM_146524.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P584045 BC137820.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P129608 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P133214 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07946009 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07988370 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07988363 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07988360 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26340334 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26340351 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26340327 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26340319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26340316 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26340355 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26340359 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26340318 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26340345 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26340342 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26340353 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26340348 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26340343 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26340330 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26340322 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26340337 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26340340 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26340358 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26340349 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26340329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26340333 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26340325 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26340341 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26340354 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26340314 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26340310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26340335 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26340314 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26340335 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26340348 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26340325 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26340318 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26340316 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26340309 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26340356 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26340310 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26340353 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26340330 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26340323 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26340351 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26340343 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26340337 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26340354 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26340340 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26340333 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26340334 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26340342 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26340327 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07988370 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26340345 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26340329 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26340319 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26340349 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26340322 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26340312 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26340355 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26340341 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10583401 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10583400 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900000979.mm.1 NM_146524.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900000979.mm.1 NM_146524.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900000979.mm.1 TC0900000152.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 347532 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3780369 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3780369 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003780369 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2770509 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2770509 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl37253.1.1_129-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3780369 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl37253.1.1_129-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3780369 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2928479 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2770509 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2928479 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline