Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00729857_s1
          See other OLFR849 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr849
          Gene Name:
          olfactory receptor 849
          Gene Aliases:
          MOR151-1
          Chromosome Location:
          Chr.9: 19440915 - 19441853 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00729857_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr849
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146527.1 NP_666738.1 1 430 108

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr849

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2180695 NM_146527.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P135284 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2180695 NM_146527.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P551771 NM_146527.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339911 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339934 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339939 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339932 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339916 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339919 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339922 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339940 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339928 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339918 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339938 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339935 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339926 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339929 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339930 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339909 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339913 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339917 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339936 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339920 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339921 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339908 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339923 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P135284 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P551771 NM_146527.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P105986 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P135284 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07932320 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07932323 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07573054 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07932330 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07932316 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07932331 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07932333 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339966 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339934 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339964 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339957 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339932 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339956 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339963 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339961 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339917 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339973 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339928 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339926 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339919 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339968 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339930 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339942 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339974 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339922 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339976 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339938 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339940 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339960 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339921 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339913 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339978 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339923 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339975 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339909 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339941 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339952 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339908 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339954 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339935 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339918 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07932320 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07588346 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339945 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339928 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339963 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339917 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339942 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339940 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339930 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339961 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339970 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339960 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07932317 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339973 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339964 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339956 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339913 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339954 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339918 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339949 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07760691 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339939 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339919 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339938 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339975 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339952 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339934 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339911 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339921 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339908 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339935 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339968 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339933 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339909 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339976 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339957 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339974 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339941 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339926 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339923 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339966 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10583397 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10583396 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 356589 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 460609 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000460609 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2635402 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2635402 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl7635.1.1_73-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 460609 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl7635.1.1_73-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 460609 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2635402 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2635402 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline