Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00729909_s1
          See other OLFR1367 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1367
          Gene Name:
          olfactory receptor 1367
          Gene Aliases:
          MOR256-16, MOR256-65
          Chromosome Location:
          Chr.13: 21346930 - 21347880 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00729909_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1367
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146533.1 NP_666744.1 1 553 93
          GenBank mRNA BC138110.1 - 1 573 8861129 93
          BC138111.1 - 1 573 8861130 93

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1367

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2128363 BC138110.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2128363 BC138111.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2128363 NM_146533.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 417181 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P130534 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2128363 BC138110.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2128363 BC138111.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2128363 NM_146533.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P387509 BC138110.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P387509 BC138111.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P387509 NM_146533.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28872390 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28872371 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28872398 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28872419 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28872393 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28872383 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28872368 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28872397 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28872411 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28872366 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28872401 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28872403 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28872410 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28872370 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28872392 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28872399 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28872375 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28872408 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28872415 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28872406 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28872373 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28872376 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28872409 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28872382 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28872417 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28872374 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28872395 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28872387 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28872379 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28872386 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28872413 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P130534 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P387509 BC138110.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P387509 BC138111.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P387509 NM_146533.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P101208 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P130534 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10716755 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10716751 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10716750 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10716742 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28872362 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28872386 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28872421 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28872390 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28872392 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28872410 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28872364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28872401 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28872417 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28872406 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28872440 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28872374 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28872352 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28872357 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28872403 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28872382 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28872399 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28872444 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28872368 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28872379 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28872383 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28872370 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28872409 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28872360 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28872376 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28872397 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28872420 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28872411 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28872428 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28872365 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28872443 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28872373 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28872345 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28872422 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28872393 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28872439 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28872358 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28872415 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28872395 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28872408 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28872426 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10879521 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28872382 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10879517 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28872410 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28872426 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10879540 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28872365 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28872422 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28872420 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28872386 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28872375 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28872413 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28872399 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28872421 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28872423 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28872401 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28872395 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28872358 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28872383 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28872374 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11086425 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28872398 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28872419 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10879523 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28872355 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28872370 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28872417 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28872408 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28872377 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28872357 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28872373 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28872368 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28872362 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28872364 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10841583 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10716754 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28872409 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28872376 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28872415 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28872352 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11063066 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28872406 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28872371 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28872390 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28872403 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10403918 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10403917 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300001114.mm.1 NM_146533.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300001114.mm.1 NM_146533.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300001114.mm.1 TC1300000163.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 625905 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 110239 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000110239 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2690994 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2690994 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl45014.1.1_128-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 110239 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl45014.1.1_128-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 110239 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2690994 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2690994 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0