Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00729927_s1
          See other OLFR1370 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1370
          Gene Name:
          olfactory receptor 1370
          Gene Aliases:
          MOR256-14
          Chromosome Location:
          Chr.13: 21072349 - 21073299 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00729927_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1370
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146535.1 NP_666746.1 1 448 77
          GenBank mRNA BC110468.1 - 1 448 40043199 77
          BC110469.1 - 1 447 77

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1370

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2012021 BC110468.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2012021 BC110469.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2012021 NM_146535.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P108362 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P158342 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P172270 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2012021 BC110468.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2012021 BC110469.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2012021 NM_146535.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P479334 BC110468.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P479334 BC110469.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P479334 NM_146535.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28871082 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28871093 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28871078 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28871089 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28871057 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28871095 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28871066 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28871106 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28871098 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28871077 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28871070 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28871104 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28871076 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28871087 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28871080 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28871107 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28871067 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28871083 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28871111 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28871058 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28871110 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28871059 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28871086 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28871061 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28871099 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28871075 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28871064 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28871072 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28871063 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28871074 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P172270 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P108362 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P158342 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P479334 BC110468.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P479334 BC110469.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P479334 NM_146535.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P106980 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P158342 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P172270 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P108362 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10539176 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10539159 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10539161 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10539164 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10539168 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10539183 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28871077 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28871041 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28871105 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28871051 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28871055 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28871095 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28871044 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28871111 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28871074 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28871066 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28871070 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28871076 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28871063 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28871086 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28871106 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28871098 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28871107 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28871080 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28871075 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28871082 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28871040 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28871089 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28871078 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28871072 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28871110 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28871061 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28871057 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28871058 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28871093 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28871039 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28871061 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28871093 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28871087 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28871077 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10539164 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28871075 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28871089 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28871049 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28871106 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10539176 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28871054 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28871051 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28871099 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28871078 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28871057 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28871070 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10960548 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28871056 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28871066 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28871052 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28871063 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28871095 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28871107 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28871064 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28871110 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28871055 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28871086 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28871067 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28871111 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28871098 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28871072 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28871058 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28871104 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28871105 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28871059 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28871082 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28871080 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10407996 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10407995 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300009702.mm.1 NM_146535.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300009702.mm.1 NM_146535.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300009702.mm.1 TC1300001530.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 590104 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6550400 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6550400 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006550400 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1226930 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1226930 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl44243.1.73_170-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6550400 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl44243.1.73_170-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6550400 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1226930 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1226930 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline