Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00730017_s1
          See other OLFR788 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr788
          Gene Name:
          olfactory receptor 788
          Gene Aliases:
          MOR111-4
          Chromosome Location:
          Chr.10: 129472694 - 129473629 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00730017_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr788
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146551.1 NP_666762.1 1 444 68

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr788

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1987018 NM_146551.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P127898 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1987018 NM_146551.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P412362 NM_146551.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545896 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545937 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545942 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545952 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545980 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545965 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545955 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545967 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545951 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545930 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545947 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545929 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545901 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545970 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545945 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545981 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545935 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545984 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545956 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545975 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545957 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545907 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545948 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545939 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545962 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545958 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545897 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545943 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545964 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545933 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545978 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545950 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545963 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545973 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545979 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545969 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545906 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545932 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545972 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27545960 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P127898 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P412362 NM_146551.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P117479 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P127898 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08816185 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08816183 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08816186 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08816181 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08566255 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08566257 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545904 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545979 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545932 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545988 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545924 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545921 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545900 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545984 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545911 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545992 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545927 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545910 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545981 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545896 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545998 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545985 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545945 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545952 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545956 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545917 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545967 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545914 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545908 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545913 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545950 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545946 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545951 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545997 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545962 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545978 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545972 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545906 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545995 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545933 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27546000 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545948 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545980 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545935 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545925 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545937 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545960 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545901 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545986 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545957 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545916 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545973 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545929 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545963 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545947 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545955 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27545964 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545932 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545992 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545900 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545950 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545906 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545935 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545972 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545990 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545986 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545947 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545917 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545939 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545978 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545979 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545967 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545933 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545973 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545943 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545955 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545913 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545984 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545937 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545908 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08427006 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545989 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545956 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545946 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08472711 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545976 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545924 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545957 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545927 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545948 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545921 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545897 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545916 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545969 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08898653 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08898656 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545925 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545911 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545910 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545963 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545964 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545945 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545904 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545942 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545960 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545951 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545896 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545952 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545975 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545988 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545981 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545929 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545962 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545991 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545914 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27545907 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10367500 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10367499 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000012038.mm.1 NM_146551.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000012038.mm.1 NM_146551.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000012038.mm.1 TC1000001643.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 522348 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4610722 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4610722 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004610722 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2762172 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2762172 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl5601.1.1_211-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4610722 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl5601.1.1_211-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4610722 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2762172 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2762172 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline