Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00730048_s1
          See other OLFR24 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr24
          Gene Name:
          olfactory receptor 24
          Gene Aliases:
          MOR132-1, MTPCR51
          Chromosome Location:
          Chr.9: 18754692 - 18755633 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00730048_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr24
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146606.1 NP_666817.1 1 551 87
          GenBank mRNA BC125621.1 - 1 627 40130136 87
          BC137822.1 - 1 627 8860841 87
          X89689.1 - 1 177 87

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr24

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          response to stimulus
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          signal transducer activity
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2014381 NM_146606.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2014381 BC125621.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2014381 BC137822.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P174100 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2014381 NM_146606.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2014381 BC125621.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2014381 BC137822.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P420666 X89689.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P420666 NM_146606.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P420666 BC125621.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P420666 BC137822.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26338406 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26338412 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26338407 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26338430 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26338402 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26338409 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26338416 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26338401 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26338427 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26338405 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26338422 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26338411 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26338404 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26338429 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26338434 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26338414 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26338432 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26338418 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26338425 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26338424 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26338420 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26338398 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P174100 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P420666 X89689.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P420666 NM_146606.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P420666 BC125621.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P420666 BC137822.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P127430 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P174100 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07869691 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07771473 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07869693 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07869692 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26338418 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26338403 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26338374 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26338447 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26338452 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26338456 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26338432 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26338406 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26338455 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26338448 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26338417 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26338370 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26338392 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26338371 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26338411 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26338407 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26338445 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26338373 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26338376 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26338366 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26338408 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26338404 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26338384 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26338457 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26338429 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26338454 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26338409 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26338430 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26338393 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26338443 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26338434 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26338381 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26338405 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26338364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26338436 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26338399 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26338450 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26338380 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26338372 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26338398 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26338440 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26338395 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26338414 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26338452 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26338389 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26338450 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26338457 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07519475 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26338424 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07824497 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26338406 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26338454 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26338386 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26338387 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07691437 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26338402 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26338405 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26338434 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08141215 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26338456 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26338436 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26338437 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26338381 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26338396 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26338395 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26338411 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26338383 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26338403 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26338399 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08030886 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26338413 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26338404 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07879504 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26338417 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08030893 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26338418 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26338380 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07869689 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26338429 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26338409 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26338443 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26338384 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26338414 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26338432 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26338398 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26338445 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07552674 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26338438 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26338392 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26338441 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26338422 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26338388 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26338427 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26338430 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07879505 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10591179 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10591178 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10591177 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900015218.mm.1 TC0900001810.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900015219.mm.1 NM_146606.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900015219.mm.1 NM_146606.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900015219.mm.1 TC0900001810.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900015220.mm.1 TC0900001810.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 737076 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5720113 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005720113 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2750100 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2750100 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl36181.1.328_62-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5720113 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl36181.1.328_62-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5720113 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2750099 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2750099 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline