Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00730127_s1
          See other OLFR305 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr305
          Gene Name:
          olfactory receptor 305
          Gene Aliases:
          MOR219-2
          Chromosome Location:
          Chr.7: 86363376 - 86364335 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00730127_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr305
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146616.2 NP_666827.2 1 848 127

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr305

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2186752 NM_146616.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P104778 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2186752 NM_146616.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P329123 NM_146616.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294377 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294405 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294420 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294421 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294424 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294413 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294416 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294393 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294426 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294427 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294386 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294382 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294401 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294385 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294380 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294403 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294425 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294402 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294414 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294396 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294409 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294418 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294417 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294392 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294375 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294391 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294400 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294387 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294406 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294408 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294388 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294398 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294383 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294411 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294395 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25294419 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P104778 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P329123 NM_146616.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P138546 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P104778 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05979640 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06037670 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05979646 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05979656 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06024927 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06037665 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294414 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294424 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294400 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294349 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294436 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294345 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294413 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294439 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294342 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294347 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294440 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294370 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294396 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294403 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294432 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294388 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294429 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294377 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294362 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294405 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294416 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294369 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294395 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294411 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294434 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294366 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294348 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294393 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294408 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294426 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294435 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294385 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294398 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294380 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294433 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294430 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294344 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294356 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294423 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294419 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294360 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294387 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294358 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294443 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294401 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294383 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294421 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294375 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294409 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294382 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294406 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294373 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294425 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25294354 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294398 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294414 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294420 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294411 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294385 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06024925 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05979656 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294360 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294369 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294380 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294362 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294391 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294361 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294377 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294395 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294366 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294370 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294426 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294364 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294413 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294401 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294416 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05949601 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294372 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294418 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294419 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06338992 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294386 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294421 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294383 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294405 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294373 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294400 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05949602 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294382 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294403 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294375 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294363 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294408 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294417 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294406 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294387 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294425 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294409 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25294392 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10565392 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10565391 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700031233.mm.1 NM_146616.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700031233.mm.1 NM_146616.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700031233.mm.1 TC0700003693.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 607982 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1940113 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001940113 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1227979 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1227979 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl31069.1.112_64-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1940113 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl31069.1.112_64-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1940113 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1227979 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1227979 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0