Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00730208_s1
          See other OLFR355 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr355
          Gene Name:
          olfactory receptor 355
          Gene Aliases:
          MOR138-2
          Chromosome Location:
          Chr.2: 36927180 - 36928112 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00730208_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr355
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146625.1 NP_666836.1 1 551 124

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr355

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2041544 NM_146625.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 268262 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P134331 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P101448 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P174000 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2041544 NM_146625.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P121485 NM_146625.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140530 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140507 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140528 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140517 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140509 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140498 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140505 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140497 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140516 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140510 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140523 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140508 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140513 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140514 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140524 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140521 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140512 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140520 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140496 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140500 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140503 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140501 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140518 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140526 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P174000 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P134331 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P101448 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P121485 NM_146625.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P105210 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P101448 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P134331 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P174000 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140530 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140475 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140467 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140477 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140474 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140538 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140481 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140461 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140501 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140503 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140533 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140514 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140509 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140521 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140495 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140489 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140523 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140479 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140484 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140505 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140537 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140534 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140528 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140500 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140507 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140496 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140471 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140463 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140473 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140487 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140524 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140510 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140485 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140497 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140526 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140512 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140469 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140536 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140518 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140516 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01811487 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140473 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01317776 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140481 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01376083 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140494 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140477 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140476 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140479 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140463 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140495 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140490 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140474 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140467 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02102275 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140466 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140469 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140475 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140487 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140471 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140485 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140480 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10482128 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10482127 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200029109.mm.1 NM_146625.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200029109.mm.1 NM_146625.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200029109.mm.1 TC0200003388.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 663666 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4850440 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4850440 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004850440 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2591119 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2591119 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl19385.1.244_40-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4850440 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl19385.1.244_40-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4850440 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2591119 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2591119 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline