Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00730274_s1
          See other OLFR1489 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1489
          Gene Name:
          olfactory receptor 1489
          Gene Aliases:
          MOR202-19
          Chromosome Location:
          Chr.19: 13633113 - 13634054 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00730274_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1489
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146635.1 NP_666846.1 1 546 120
          GenBank mRNA BC111827.1 - 1 545 120

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1489

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2002359 BC111827.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2002359 NM_146635.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P176417 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2002359 BC111827.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2002359 NM_146635.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P154056 BC111827.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P154056 NM_146635.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31965276 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31965290 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31965274 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31965244 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31965251 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31965288 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31965258 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31965269 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31965279 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31965266 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31965284 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31965271 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31965282 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31965264 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31965247 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31965267 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31965273 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31965285 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31965255 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31965253 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31965248 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31965262 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31965287 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31965256 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31965245 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31965246 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31965268 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31965260 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31965250 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P176417 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P154056 BC111827.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P154056 NM_146635.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P125307 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P176417 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14350103 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14350092 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14350078 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14350095 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14350096 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14350107 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14350112 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965268 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965296 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965298 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965285 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965294 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965245 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965273 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965244 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965267 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965306 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965250 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965279 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965303 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965256 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965300 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965255 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965282 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965262 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965291 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965308 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965266 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965226 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965276 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965287 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965260 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965271 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965307 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965269 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965264 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965227 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965284 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965247 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965258 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31965292 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31965250 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31965282 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31965240 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31965271 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31965279 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31965262 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14275955 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31965268 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31965253 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31965294 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31965264 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31965247 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31965296 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31965227 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31965251 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31965303 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31965300 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31965226 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31965298 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31965231 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31965248 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31965267 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31965292 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31965304 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14350090 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31965288 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31965307 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31965266 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31965287 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31965305 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14511250 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31965245 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31965256 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31965284 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31965233 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31965273 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14275940 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14275942 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14350084 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14511248 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31965260 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31965269 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31965295 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14350091 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31965258 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31965285 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31965306 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10461821 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10461820 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900003044.mm.1 NM_146635.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900003044.mm.1 NM_146635.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900003044.mm.1 TC1900000279.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6550377 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006550377 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2681417 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2681417 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl53330.3.186_60-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6550377 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl53330.3.186_60-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6550377 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2681417 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2681417 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline