Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00730455_s1
          See other OLFR1136 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1136
          Gene Name:
          olfactory receptor 1136
          Gene Aliases:
          MOR177-3
          Chromosome Location:
          Chr.2: 87692881 - 87693947 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00730455_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1136
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146659.3 NP_666870.2 1 516 101
          GenBank mRNA BC120618.1 - 1 518 40129541 101
          BC120620.1 - 1 518 40129543 101

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1136

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1969890 NM_146659.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1969890 BC120618.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1969890 BC120620.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 827876 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1969890 NM_146659.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1969890 BC120618.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1969890 BC120620.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P320966 NM_146659.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P320966 BC120618.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P320966 BC120620.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P00425897 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P320966 NM_146659.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P320966 BC120618.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P320966 BC120620.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P122918 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P00425897 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406948 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406913 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406929 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406945 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406903 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406909 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406900 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406918 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406935 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406933 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406932 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406901 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406950 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406930 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406927 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406925 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406926 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406921 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406919 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406894 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406941 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406954 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406907 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406916 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406899 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406936 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406937 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406951 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406917 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406932 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406910 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406947 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406916 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406929 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406925 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01794873 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406948 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406906 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406941 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406917 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406905 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406915 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406903 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406926 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406897 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406924 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406954 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406945 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406913 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406933 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406946 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406950 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406927 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406896 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406935 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406918 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406900 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406901 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406921 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406951 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406930 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406909 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406937 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406919 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406956 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406943 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406936 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406899 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10484688 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10484687 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033888.mm.1 NM_146659.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033888.mm.1 NM_146659.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033888.mm.1 TC0200003992.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 735580 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2970524 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002970524 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1215477 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1215477 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0258653.1_88-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2970524 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0258653.1_88-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2970524 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1215477 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1215477 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0