Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00730503_s1
          See other OLFR734 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr734
          Gene Name:
          olfactory receptor 734
          Gene Aliases:
          MOR242-1
          Chromosome Location:
          Chr.14: 50304110 - 50320862 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00730503_s1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Olfr734
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146664.1 NP_666875.1 1 554 107
          GenBank mRNA BC141029.1 - 1 589 9055641 107

          Back To Top

          추가 정보


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr734

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P457924 NM_146664.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P457924 BC141029.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P457924 NM_146664.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P457924 BC141029.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P156951 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P457924 NM_146664.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P457924 BC141029.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P457924 NM_146664.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P457924 BC141029.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P457924 NM_146664.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P457924 BC141029.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P457924 NM_146664.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P457924 BC141029.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596996 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29597005 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29597055 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29597025 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29597013 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29597033 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29597053 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29597022 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29597035 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29597042 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29597043 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29597003 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29597027 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29597050 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29597010 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29597031 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29597007 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29597048 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596998 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29597009 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29597054 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29597017 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29597041 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29597052 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29597029 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29597019 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596999 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29597011 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29597021 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29597012 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29597047 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29597014 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29597000 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29597046 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29597044 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29597056 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29597039 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29597001 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29597037 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P156951 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P457924 NM_146664.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P457924 BC141029.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P457924 NM_146664.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P457924 BC141029.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P115585 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P156951 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11735282 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11354754 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11735285 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11475720 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11735284 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11735286 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11735281 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29597059 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29597048 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29597022 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29597044 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596989 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29597054 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29597002 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29597037 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29597027 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29597041 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29597012 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29597021 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29597007 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29597058 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29597062 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29597064 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29597046 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29597005 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596996 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596998 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29597013 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29597001 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596987 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596994 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29597029 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29597050 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29597056 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29597061 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29597042 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29597009 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29597017 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29597052 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29597033 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29597035 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29597019 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29597000 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29597025 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596990 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29597031 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29597011 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29597007 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29597005 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11354182 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29597017 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29597056 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596984 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29597027 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29597009 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29597029 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29597011 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29597042 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29597031 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29597059 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596988 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29597000 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596996 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29597033 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596985 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29597054 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29597053 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29597014 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29597046 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29597012 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29597047 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29597041 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596991 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29597061 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29597048 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29597058 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29597039 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29597052 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29597002 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596989 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596990 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11354750 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29597015 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29597037 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29597022 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29597044 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29597055 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29597062 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29597025 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29597021 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29597013 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29597050 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29597066 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11421698 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596999 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29597019 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596994 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29597035 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29597057 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596987 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596998 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10419453 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10419452 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400014837.mm.1 TC1400001981.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400014836.mm.1 NM_146664.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400014836.mm.1 NM_146664.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400014836.mm.1 TC1400001981.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 676028 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4730605 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4730605 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004730605 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2651094 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2651094 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl45619.1.241_205-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4730605 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl45619.1.241_205-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4730605 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2651094 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2651094 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline