Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00730809_s1
          See other OLFR348 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr348
          Gene Name:
          olfactory receptor 348
          Gene Aliases:
          MOR136-8
          Chromosome Location:
          Chr.2: 36784282 - 36787468 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00730809_s1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Olfr348
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146944.1 NP_667155.1 1 468 143

          Back To Top

          추가 정보


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr348

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2036698 NM_146944.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 306811 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 3587 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P138003 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2036698 NM_146944.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P113973 NM_146944.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21139962 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21139940 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21139948 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21139953 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21139956 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21139938 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21139961 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21139942 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21139967 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21139954 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21139947 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21139936 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21139945 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21139949 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21139951 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21139957 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21139960 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P138003 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P113973 NM_146944.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P123489 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P138003 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01896317 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01896321 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01896306 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01896325 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01896318 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21139960 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21139945 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21139992 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21139999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21139949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21139947 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140020 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21139954 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140019 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140022 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140009 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140033 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21139951 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140026 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140012 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140000 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140016 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140030 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140006 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140003 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21139942 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21139938 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21139933 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21139991 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21139953 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140008 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140017 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140014 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21139957 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21139948 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140023 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21139940 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21139995 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140002 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21139989 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140004 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21139988 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139951 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139960 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139949 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139962 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139957 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139942 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139967 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139965 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139948 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139969 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139940 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139945 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139954 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139947 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139953 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01394596 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139936 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139938 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21139956 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01896320 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10471756 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10471755 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200006035.mm.1 NM_146944.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200006035.mm.1 NM_146944.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200006035.mm.1 TC0200000668.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 336834 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6100369 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006100369 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2594241 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2594241 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl21011.1.1_196-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6100369 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl21011.1.1_196-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6100369 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2594241 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2594241 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0