Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00731497_s1
          See other GPR119 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gpr119
          Gene Name:
          G-protein coupled receptor 119
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.X: 48667979 - 48674605 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00731497_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gpr119
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_181751.2 NP_861416.1 1 372 63
          GenBank mRNA AB233291.1 - 1 372 63
          AY288423.1 - 1 152 63
          BC115557.1 - 1 152 40101841 63
          BC115558.1 - 1 152 40101842 63

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Gpr119

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          insulin secretion
          signal transducer activity
          G-protein coupled receptor activity
          lipid binding
          phosphatidylcholine binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1962821 NM_181751.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1962821 AB233291.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 547662 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 184267 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 469029 BC128007.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 469029 NM_147054.1 refseq_mrna_mouse_NM
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 223144 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 79867 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P170886 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1962821 NM_181751.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1962821 AB233291.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365835 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365850 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365838 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365865 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365871 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365830 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365859 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365827 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365868 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365863 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365848 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365847 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365828 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365869 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365840 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365854 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365872 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365851 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365825 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365846 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365842 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365844 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365845 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365834 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365826 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365866 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365870 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365857 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365831 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365861 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32365833 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P03669400 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P170886 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P326557 BC115558.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P326557 NM_181751.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P326557 AB233291.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P326557 AY288423.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P326557 BC115557.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P113991 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P120384 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P170886 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14724115 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14724144 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14724129 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14724135 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14724118 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14724127 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14724131 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365816 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365814 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365815 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365833 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365850 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365787 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365840 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365785 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365811 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365826 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365803 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365870 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365848 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365882 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365790 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365857 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365845 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365863 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365866 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365831 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365871 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365834 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365799 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365828 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365883 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365802 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365868 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365825 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365838 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365872 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365887 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365846 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365797 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365869 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365781 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365823 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365876 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365792 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365847 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365818 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365795 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365809 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365886 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365805 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365842 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365821 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32365807 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365875 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365860 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365823 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365840 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365846 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365838 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365807 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15020897 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365826 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365795 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365859 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365872 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365797 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15125118 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365818 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365787 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365871 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365785 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14920732 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365798 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365803 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365790 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365809 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365850 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14724119 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14614164 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365799 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365835 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365814 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365879 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14724128 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365816 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365811 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365855 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365788 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365805 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365828 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365847 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365800 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365833 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365866 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365781 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365784 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15029941 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14879355 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15099594 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15125116 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365877 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14977200 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365825 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365810 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15061681 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365834 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365857 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365861 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365821 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365870 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14724141 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365802 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14724116 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365848 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365843 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365845 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365783 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365808 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32365786 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10604448 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10604447 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00013750.mm.1 NM_181751.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00013750.mm.1 NM_181751.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00013750.mm.1 TC0X00002167.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00013753.mm.1 NM_181751.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00013753.mm.1 NM_181751.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00013753.mm.1 TC0X00002167.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00013752.mm.1 NM_181751.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00013752.mm.1 NM_181751.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00013752.mm.1 TC0X00002167.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 324353 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4070040 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4070040 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004070040 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2591255 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2591255 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl54283.1.1_182-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4070040 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl54283.1.1_182-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4070040 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2591255 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2591255 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl54283.1.1_182-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0