Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00731932_s1
          See other OLFR1295 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1295
          Gene Name:
          olfactory receptor 1295
          Gene Aliases:
          MOR248-10
          Chromosome Location:
          Chr.2: 111564504 - 111569591 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00731932_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1295
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146403.1 NP_666515.1 1 50 124
          GenBank mRNA BC125371.1 - 1 119 40129886 124
          BC131912.1 - 1 119 40130189 124

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1295

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P106560 NM_146403.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P106560 BC125371.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P106560 BC131912.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P106560 NM_146403.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P106560 BC125371.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P106560 BC131912.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P106560 NM_146403.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P106560 BC125371.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P106560 BC131912.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P106560 NM_146403.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P106560 BC125371.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P106560 BC131912.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P106560 NM_146403.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P106560 BC125371.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P106560 BC131912.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P106560 NM_146403.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P106560 BC125371.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P106560 BC131912.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P106560 NM_146403.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P106560 BC125371.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P106560 BC131912.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P106560 NM_146403.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P106560 BC125371.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P106560 BC131912.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P139238 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525925 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525905 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525909 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525929 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525932 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525848 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525933 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525885 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525851 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525907 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525877 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525914 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525880 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525920 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525913 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525927 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525857 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525855 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525858 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525898 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525922 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525873 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525869 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525900 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525875 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525866 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525864 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525881 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525854 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525917 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525903 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525861 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525849 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525876 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525856 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525871 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21525886 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525917 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525929 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01559473 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525866 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525914 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525925 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525888 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01799137 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525877 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525886 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01178446 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525871 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525907 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01562912 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525873 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525898 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525920 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525883 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525900 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525935 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525932 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525903 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01628513 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01801090 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525876 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01559460 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525880 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525879 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525869 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525896 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525905 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525922 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525909 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525913 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525927 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21525875 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10485780 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10485781 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10485779 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200036222.mm.1 NM_146403.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200036222.mm.1 NM_146403.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200036222.mm.1 TC0200004326.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200036223.mm.1 TC0200004326.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200036221.mm.1 TC0200004326.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1170110 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001170110 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1235813 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1235813 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl18877.2.28_111-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1170110 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl18877.2.28_111-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1170110 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1235813 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1235813 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0