Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00731956_s1
          See other OLFR1079 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1079
          Gene Name:
          olfactory receptor 1079
          Gene Aliases:
          MOR189-1
          Chromosome Location:
          Chr.2: 86537966 - 86542480 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00731956_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1079
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146407.1 NP_666519.1 1 402 139

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200003946.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1079

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P195635 NM_146407.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P195635 NM_146407.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P146582 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P195635 NM_146407.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P195635 NM_146407.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P195635 NM_146407.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P195635 NM_146407.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P146582 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P195635 NM_146407.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P195635 NM_146407.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P113582 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P146582 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402792 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402776 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402733 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402789 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402722 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402772 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402728 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402757 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402760 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402804 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402781 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402752 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402719 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402762 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402795 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402779 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402809 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402801 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402732 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402754 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402810 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402734 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402777 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402729 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402753 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402768 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402787 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402811 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402800 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402774 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402785 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402808 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402773 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402717 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402767 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402749 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21402747 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02192839 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402783 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402767 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402791 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402785 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402792 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402744 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402760 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402752 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01654796 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402733 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02171960 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402734 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402789 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402747 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402787 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402799 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402741 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402800 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402757 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402804 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402773 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402772 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402798 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402732 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402776 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402774 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402781 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402779 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402806 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01320426 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402749 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402764 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402777 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402795 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402762 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402801 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21402768 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10484613 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10484612 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033789.mm.1 NM_146407.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033789.mm.1 NM_146407.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033789.mm.1 TC0200003946.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5080670 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005080670 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1253560 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1253560 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl19049.1.7_1-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5080670 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl19049.1.7_1-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5080670 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1253560 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1253560 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline