Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00732032_s1
          See other OLFR938 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr938
          Gene Name:
          olfactory receptor 938
          Gene Aliases:
          MOR171-25
          Chromosome Location:
          Chr.9: 39077796 - 39078743 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00732032_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr938
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146438.1 NP_666649.1 1 558 145
          GenBank mRNA BC125399.1 - 1 631 40129914 145
          BC125401.1 - 1 631 40129916 145

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr938

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2155357 BC125401.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2155357 NM_146438.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2155357 BC125399.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P100176 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2155357 BC125401.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2155357 NM_146438.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2155357 BC125399.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P502253 BC125401.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P502253 NM_146438.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P502253 BC125399.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437217 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437245 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437249 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437258 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437255 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437231 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437207 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437252 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437212 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437251 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437234 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437206 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437240 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437225 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437237 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437235 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437248 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437232 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437209 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437223 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437246 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437256 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437239 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437236 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437243 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437222 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437227 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437228 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P100176 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P502253 BC125401.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P502253 NM_146438.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P502253 BC125399.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P107348 NM_207141.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P100176 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07898585 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07898587 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07898597 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07898588 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437179 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437235 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437222 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437209 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437206 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437223 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437258 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437245 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437225 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437240 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437260 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437251 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437184 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437256 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437204 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437212 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437249 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437243 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437181 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437227 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437183 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437248 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437239 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437231 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437236 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437255 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437188 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437236 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437223 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437191 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437180 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437260 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437247 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437256 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437231 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437240 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437251 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437181 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437183 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437228 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437258 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437186 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437185 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437222 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437235 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437248 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437227 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437239 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437244 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437209 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07998914 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437243 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437184 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437204 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437232 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08197587 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437249 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437212 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437245 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437225 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437246 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437206 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437220 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437255 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437237 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08082186 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437217 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437200 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07741280 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10592409 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10592394 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10592393 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900017188.mm.1 TC0900002071.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900017186.mm.1 TC0900002071.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900017187.mm.1 NM_146438.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900017187.mm.1 NM_146438.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900017187.mm.1 TC0900002071.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2120092 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002120092 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1219187 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1219187 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0258430.1_82-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2120092 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0258430.1_82-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2120092 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2657127 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2657127 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0