Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00732115_s1
          See other OLFR1215 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1215
          Gene Name:
          olfactory receptor 1215
          Gene Aliases:
          MOR233-13
          Chromosome Location:
          Chr.2: 89001348 - 89002290 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00732115_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1215
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146459.2 NP_666670.2 1 345 127
          GenBank mRNA BC127970.1 - 1 345 40135109 127

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1215

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2033100 BC127970.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P138656 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2033100 BC127970.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P317131 NM_146459.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P317131 BC127970.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P138656 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P317131 NM_146459.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P317131 BC127970.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P138656 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412077 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412120 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412044 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412073 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412091 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412113 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412080 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412065 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412109 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412049 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412053 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412102 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412063 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412079 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412051 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412105 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412043 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412048 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412089 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412119 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412058 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412087 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412118 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412108 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412095 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412046 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412067 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412117 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412094 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412056 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412084 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412088 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412085 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412066 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412099 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412042 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412104 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412122 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412111 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21412047 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412120 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01742015 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412082 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412100 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412122 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412108 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412073 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412102 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412088 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412063 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412089 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01259134 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01895322 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412084 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412093 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01359520 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412104 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412094 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412087 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412079 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412106 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412114 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412113 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01742025 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412064 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412117 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412066 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412123 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01742019 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412085 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412091 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412077 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412062 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412071 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412118 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412105 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01742018 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412107 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412111 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21412095 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10484776 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10484775 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033994.mm.1 NM_146459.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033994.mm.1 NM_146459.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033994.mm.1 TC0200004035.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 1240184 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1240184 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001240184 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2773054 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2773054 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0258451.1_245-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1240184 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0258451.1_245-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1240184 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2843958 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2773054 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2843958 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline