Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00732446_s1
          See other OLFR968 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr968
          Gene Name:
          olfactory receptor 968
          Gene Aliases:
          MOR171-15
          Chromosome Location:
          Chr.9: 39771772 - 39772798 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00732446_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr968
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146612.2 NP_666823.1 1 368 143

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr968

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P557179 NM_146612.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P557179 NM_146612.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P557179 NM_146612.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P557179 NM_146612.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P557179 NM_146612.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P557179 NM_146612.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26440172 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26440150 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26440153 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26440164 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26440158 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26440160 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26440154 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26440177 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26440161 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P557179 NM_146612.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P557179 NM_146612.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P106523 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07599485 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07829846 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26440184 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26440149 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26440161 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26440160 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26440141 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26440139 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26440153 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26440154 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26440160 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26440149 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26440177 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07599473 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26440171 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26440161 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26440154 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26440153 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26440150 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26440164 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26440144 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26440145 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07829846 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26440159 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10592452 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10592451 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900017260.mm.1 NM_146612.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900017260.mm.1 NM_146612.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900017260.mm.1 TC0900002086.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1340075 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001340075 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2595673 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2595673 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl6612.1.1_93-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1340075 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl6612.1.1_93-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1340075 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2595673 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2595673 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline