Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00732696_s1
          See other OLFR1436 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1436
          Gene Name:
          olfactory receptor 1436
          Gene Aliases:
          MOR214-2
          Chromosome Location:
          Chr.19: 12298183 - 12299130 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00732696_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1436
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146687.2 NP_666898.2 1 548 159
          GenBank mRNA BC127991.1 - 1 552 40135681 159

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1436

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P343443 BC127991.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P343443 NM_146687.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P343443 BC127991.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P343443 NM_146687.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1971287 BC127991.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1971287 NM_146687.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1971287 NM_001011839.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P147826 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1971287 BC127991.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1971287 NM_146687.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1971287 NM_001011839.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P343443 BC127991.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P343443 NM_146687.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P343443 BC127991.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P343443 NM_146687.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P343443 BC127991.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P343443 NM_146687.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P343443 BC127991.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P343443 NM_146687.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31960250 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31960262 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31960263 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31960265 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31960240 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31960214 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31960260 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31960235 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31960248 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31960257 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31960220 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31960256 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31960253 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31960215 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31960216 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31960252 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31960237 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31960236 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31960228 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P147826 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P343443 BC127991.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P343443 NM_146687.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P343443 BC127991.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P343443 NM_146687.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P122461 NM_001011839.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P109190 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P108594 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P147826 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14204790 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14204796 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14204798 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31960240 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31960250 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31960208 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31960252 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31960268 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31960235 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31960220 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31960215 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31960216 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31960262 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31960257 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31960248 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31960263 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31960256 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31960213 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31960264 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31960253 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960248 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960235 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960262 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960217 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14401995 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960220 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960237 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960232 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960240 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960222 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960257 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960211 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960216 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960267 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960263 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960236 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960215 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14492848 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960213 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960250 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960264 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960208 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960228 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960252 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960260 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960256 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10466299 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10466301 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10466298 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10466300 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010785.mm.1 NM_146687.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010785.mm.1 NM_146687.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010785.mm.1 TC1900001161.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6370463 - -
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 540053 - -
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 102680341 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6370463 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 102680341 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 540053 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006370463 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000540053 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2639092 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2766534 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1248838 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2766534 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2639092 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0258682.1_1-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_33239091-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl00258682.1_82-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 540053 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 102680341 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6370463 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0258682.1_1-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl00258682.1_82-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 102680341 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6370463 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 540053 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2919869 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2639092 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2919869 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2766534 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2639092 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline