Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00732786_s1
          See other OLFR146 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr146
          Gene Name:
          olfactory receptor 146
          Gene Aliases:
          M15, MOR171-10
          Chromosome Location:
          Chr.9: 39018619 - 39023377 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00732786_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr146
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146747.1 NP_666958.1 1 337 142
          GenBank mRNA BC132188.1 - 1 417 40130465 142
          BC132190.1 - 1 417 40130467 142

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect transcript(s) from off target gene(s). Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr146

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          response to stimulus
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          signal transducer activity
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P85334 BC132188.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P85334 BC132190.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P85334 NM_146747.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P85334 BC132188.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P85334 BC132190.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P85334 NM_146747.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P158211 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P85334 BC132188.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P85334 BC132190.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P85334 NM_146747.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P85334 BC132188.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P85334 BC132190.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P85334 NM_146747.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P85334 BC132188.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P85334 BC132190.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P85334 NM_146747.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P85334 BC132188.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P85334 BC132190.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P85334 NM_146747.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437003 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437026 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437036 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437005 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437031 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437002 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437022 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437052 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437055 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437039 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437051 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437049 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437009 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437043 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437013 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437054 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437008 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437037 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437041 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437035 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437010 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437048 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437046 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437028 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437015 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437004 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437011 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437050 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437030 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P158211 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P85334 BC132188.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P85334 BC132190.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P85334 NM_146747.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P85334 BC132188.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P85334 BC132190.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P85334 NM_146747.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P158211 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07679382 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07679367 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07679384 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437015 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437052 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437058 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437041 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437009 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437035 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437050 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437067 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437070 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437054 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437004 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437026 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437011 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436998 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437039 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437013 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437057 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436982 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437002 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437043 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437001 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436983 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437022 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437048 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437008 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437069 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437061 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437065 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437046 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436986 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437033 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437005 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437036 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437051 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436992 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437049 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437001 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437010 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437057 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437022 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437035 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08000282 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437031 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437049 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08000284 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437009 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437026 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437043 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437011 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436994 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437046 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437000 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437013 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07679360 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437056 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437050 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437033 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437004 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436995 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437051 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437002 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437061 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437015 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436992 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437036 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437058 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437052 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437041 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437037 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436989 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437030 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437008 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437028 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08051700 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437039 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437062 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436996 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08051704 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437054 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436991 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437048 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10592387 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10592386 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900017182.mm.1 TC0900002067.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900017180.mm.1 TC0900002067.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900017181.mm.1 NM_146747.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900017181.mm.1 NM_146747.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900017181.mm.1 TC0900002067.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4230292 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4230292 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004230292 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2655240 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2655240 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl36013.1.1_59-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4230292 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl36013.1.1_59-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4230292 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2655240 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2655240 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline