Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00776439_m1
          See other SERPINA3N GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Serpina3n
          Gene Name:
          serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade A, member 3N
          Gene Aliases:
          Spi2-2, Spi2.2, Spi2/eb.4
          Chromosome Location:
          Chr.12: 104406675 - 104414334 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00776439_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Serpina3n
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_009252.2 NP_033278.2 2 - 3 746 113
          GenBank mRNA BC013651.1 - 2 - 3 725 4160649 113
          M64086.1 - 2 - 3 701 113

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1200001047.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Mouse Alzheimer's Disease 1700 Inventoried Mouse_Alzheimer Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Serpina3n

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease inhibitor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          acute-phase response
          negative regulation of peptidase activity
          negative regulation of endopeptidase activity
          response to cytokine
          response to peptide hormone
          serine-type endopeptidase inhibitor activity
          peptidase inhibitor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P159453 BC013651.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P159453 M64086.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P159453 BC013651.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P159453 M64086.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 558162 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 143317 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 408514 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 965378 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 699309 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 834652 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 162289 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P153747 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P159453 BC013651.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P159453 M64086.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P159453 BC013651.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P159453 M64086.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P159453 BC013651.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P159453 M64086.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P159453 BC013651.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P159453 M64086.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28703057 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28703038 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28703046 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28703039 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28703061 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28703054 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28703076 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28703066 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28703035 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28703042 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28703056 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28703044 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28703060 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28703070 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28703074 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28703041 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28703072 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28703078 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28703036 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P153747 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P159453 BC013651.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P159453 M64086.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P159453 BC013651.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P159453 M64086.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P102367 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P153747 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10378709 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10341410 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10341421 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703149 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703154 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703157 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703070 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703171 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703139 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703165 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703029 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703023 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703036 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703097 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703038 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703060 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703035 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703146 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703111 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703118 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703110 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703150 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703084 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703114 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703066 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703074 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703032 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703163 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703042 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703021 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703119 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703126 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703076 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703143 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703129 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703133 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703052 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703101 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703161 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703120 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703122 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703086 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703112 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703024 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703089 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703152 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703072 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703158 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703147 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703153 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703162 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703026 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703056 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703160 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28703130 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28703094 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28703041 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28703170 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28703084 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28703076 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28703064 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28703122 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28703074 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09832422 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10341411 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28703171 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28703111 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28703089 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28703120 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28703056 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28703104 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28703031 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28703032 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28703097 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28703105 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28703070 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10021736 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28703087 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10066832 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28703119 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28703039 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28703095 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10341418 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09879883 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28703042 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28703054 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28703061 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28703112 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09879885 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28703035 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09817458 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28703029 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28703046 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28703038 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28703072 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28703060 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28703036 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28703101 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10135542 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28703086 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28703078 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28703052 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28703118 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28703114 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10398078 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10398079 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10398076 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10398077 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1419100_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10398075 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1419100_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1419100_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 20716_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 20716_PM_at - -
          Affymetrix Murine Genome 6500A Array Msa11790_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200007495.mm.1 NM_009252.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200007495.mm.1 NM_009252.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200007495.mm.1 TC1200001047.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200007492.mm.1 NM_009252.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200007492.mm.1 NM_009252.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200007492.mm.1 TC1200001047.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200007498.mm.1 NM_009252.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200007498.mm.1 NM_009252.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200007498.mm.1 TC1200001047.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200007496.mm.1 NM_009252.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200007496.mm.1 NM_009252.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200007496.mm.1 TC1200001047.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200007497.mm.1 NM_009252.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200007497.mm.1 NM_009252.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200007497.mm.1 TC1200001047.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1419100_at - -
          Mouse Expression Set 430 1419100_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 104374_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 104374_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1419100_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1419100_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1419100_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1419100_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 474562 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5340400 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005340400 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1246800 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1246800 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl020716.5_261-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5340400 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl020716.5_261-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5340400 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1246800 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1246800 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl020716.5_261-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline