Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00778150_s1
          See other OLFR847 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr847
          Gene Name:
          olfactory receptor 847
          Gene Aliases:
          MOR149-2
          Chromosome Location:
          Chr.9: 19374941 - 19378669 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00778150_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr847
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146525.1 NP_666736.1 1 257 126
          GenBank mRNA BC111580.1 - 1 256 126

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr847

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2181492 BC111580.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2181492 NM_146525.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2146076 BC111580.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2146076 NM_146525.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P176910 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2146076 BC111580.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2146076 NM_146525.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2181492 BC111580.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2181492 NM_146525.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P7294 BC111580.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P7294 NM_146525.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339852 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339853 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339816 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339826 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339845 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339832 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339824 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339833 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339830 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339815 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339842 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339817 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339823 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339840 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339834 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339836 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339844 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339814 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339835 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339819 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339847 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339829 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339821 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339838 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339831 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339849 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339841 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P176910 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P7294 BC111580.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P7294 NM_146525.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P108539 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P176910 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08052720 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08052721 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07506782 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07506781 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08052716 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08052722 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07506777 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08052717 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339842 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339816 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339845 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339847 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339797 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339830 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339821 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339817 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339793 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339815 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339798 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339800 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339791 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339787 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339828 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339831 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339849 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339814 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339823 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339799 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339826 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339795 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339785 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339834 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339852 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339835 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339803 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339836 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339840 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339833 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339819 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339824 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339841 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339838 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339847 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339829 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339814 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339833 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339816 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339810 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339849 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07919116 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339845 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339840 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339821 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339824 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339836 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339828 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339853 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339830 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339844 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339835 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339819 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339817 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339852 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339823 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339842 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07734433 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07506778 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339839 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339834 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339815 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10591193 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10591192 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900015231.mm.1 NM_146525.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900015231.mm.1 NM_146525.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900015231.mm.1 TC0900001817.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 730877 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1980048 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001980048 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2702652 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2702652 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl36178.1.1_199-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1980048 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl36178.1.1_199-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1980048 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2702652 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2702652 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline